Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
10 pkg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 248,00 |
5 x 10 pkg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 995,00 |
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41105319
eCl@ss:
32129211
NACRES:
NA.25
€ 248,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Hersteller von Diagnostika sollten Produkte einer anderen Qualität verwenden: SRE0036
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenProduktname
Phosphate Buffered Saline with 3% Non-Fat Milk, pH 7.4,
form
powder
Quality Segment
color
off-white to faint yellow
pH
6.9-7.9 ( in water, 1 pouch dissolved in 100 ml)
solubility
water: soluble
Application
Phosphate Buffered Saline with 3% Non-Fat Milk, pH 7.4 has been used as a resuspension buffer during umbilical cord perivascular cells separation.
Packaging
Foil pouches
Preparation Note
Each pouch dissolved in 100 mL deionized water will yield 0.05 M phosphate buffered saline, pH 7.4 at 25 °C, containing 3% (w/v) nonfat milk.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level 200 |
| form powder | form powder | form powder | form liquid |
| pH 6.9-7.9 ( in water, 1 pouch dissolved in 100 ml) | pH - | pH 7.4 | pH 7.2-7.6(1x solution) |
| solubility water: soluble | solubility - | solubility soluble, clear, colorless | solubility - |
| color off-white to faint yellow | color - | color white | color - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Phosphate Buffered Saline with 3% Non-Fat Milk, pH 7.4
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?