Fortfahren mit
P7059
Phosphatgepufferte Kochsalzlösung
10X, liquid, pH 7.2-7.6 (1x solution), for molecular biology
Synonym(e):
Phosphatgepufferte Kochsalzlösung -Lösung, PBS
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 237,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12161700
eCl@ss:
32129211
NACRES:
NA.25
MDL number:
€ 237,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Phosphatgepufferte Kochsalzlösung, 10× PBS for Western blots and IP
grade
Molecular Biology
Quality Segment
sterility
0.2 μm filtered
form
liquid
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
pH
7.2-7.6(1x solution)
storage temp.
room temp
General description
Phosphatgepufferte Kochsalzlösung (Phosphate Buffered Saline, PBS) wird regelmäßig als Waschpuffer in Western-Blot- und Immunpräzipitationsverfahren sowie bei der Probenvorbereitung von Zelllysaten für allgemeine molekularbiologische Anwendungen verwendet.
Application
Geeignet für die Verwendung in Waschpuffern für Western Blots und IP sowie für die Präparation von Zelllysatproben.
Preparation Note
10x-PBS unter Verwendung von Wasser in Molekularbiologie-Qualität auf eine 1x-Arbeitslösung verdünnen.
10x PBS contains:
  • 30mM sodium phosphate
  • 1.5 M sodium chloride
  • 10.5 mM potassium phosphate
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
806552P4739P3744
description
10× PBS for Western blots and IP
description
pH 7.4, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
description
with 5% nonfat milk, powder (dry milled), pH 7.3
description
pH 7.6 (25 °C)
grade
Molecular Biology
grade
-
grade
-
grade
-
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
200
form
liquid
form
liquid
form
powder (dry milled)
form
powder
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
pH
7.2-7.6(1x solution)
pH
7.4
pH
7.3
pH
7.6 (25 °C)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Phosphatgepufferte Kochsalzlösung
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)