Fortfahren mit
T8793
Tris Buffered Saline
powder, pH 8.0, with 3% nonfat Milk
Synonym(e):
NFDM blocking buffer, TBS with 3% NFDM, Tris Buffered Saline with 3% Non Fat Dry Milk
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
10 pkg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 130,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41105319
NACRES:
NA.25
€ 130,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Tris Buffered Saline, pH 8.0, with 3% nonfat Milk, powder
form
powder
Quality Segment
application(s)
diagnostic assay manufacturing
Packaging
Foil pouches
Preparation Note
Contents of one pouch, when dissolved in 100 mL of distilled or deionized water, will yield 0.05 M Tris buffered saline, pH 8.0 at 25°C, containing 3% (w/v) nonfat milk.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
P2194T6789T6664
description
powder
description
-
description
powder
description
pH 8.0, powder
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
-
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
-
Still not finding the right product?
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)