Fortfahren mit
P1174
Microcapillary tube, calibrated
capacity 100 μL
Synonym(e):
Calibrated Capillary Tube, Capillary Tube, Microcapillary Tube
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 pkg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 104,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.01
UNSPSC Code:
41121500
Manufacturer/tradename:
Drummond Scientific 2-000-100
Material:
glass
Packaging:
pack of 250 ea
€ 104,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
glass
packaging
pack of 250 ea
manufacturer/tradename
Drummond Scientific 2-000-100
measuring range
accuracy: ±0.5%
capacity
100 μL
color
color-coded blue
General description
  • Drummond Calibrated Micropipettes provide accuracy and convenience for a wide variety of liquid transfer applications.
  • Made of high quality glass.
  • Fire polished micropipettes are imprinted with volume and a color-code bar for easy identification.
  • Calibrated "To Deliver."
High quality Drummond micropipettes are fire polished, imprinted with volume and a color-code bar for easy identification. Calibrated "To Deliver."
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
P0799P0924P0674
manufacturer/tradename
Drummond Scientific 2-000-100
manufacturer/tradename
Drummond Scientific 2-000-020
manufacturer/tradename
Drummond Scientific 2-000-040
manufacturer/tradename
Drummond Scientific 2-000-010
material
glass
material
glass
material
glass
material
glass
packaging
pack of 250 ea
packaging
pack of 250 ea
packaging
pack of 250 ea
packaging
pack of 250 ea
capacity
100 μL
capacity
20 μL
capacity
40 μL
capacity
10 μL
measuring range
accuracy: ±0.5%
measuring range
accuracy: ±0.5%
measuring range
accuracy: ±0.5%
measuring range
accuracy: ±0.5%
color
color-coded blue
color
color-coded black
color
color-coded yellow
color
color-coded orange
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
P1174-1PAK04061826746578