Fortfahren mit
P0799
Microcapillary tube, calibrated
capacity 20 μL
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 pkg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 104,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.01
UNSPSC Code:
41121500
Manufacturer/tradename:
Drummond Scientific 2-000-020
Material:
glass
Packaging:
pack of 250 ea
€ 104,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
glass
packaging
pack of 250 ea
manufacturer/tradename
Drummond Scientific 2-000-020
measuring range
accuracy: ±0.5%
capacity
20 μL
color
color-coded black
General description
  • Drummond Calibrated Micropipettes provide accuracy and convenience for a wide variety of liquid transfer applications.
  • Made of high quality glass.
  • Fire polished micropipettes are imprinted with volume and a color-code bar for easy identification.
  • Calibrated "To Deliver."
High quality Drummond micropipettes are fire polished, imprinted with volume and a color-code bar for easy identification. Calibrated "To Deliver."
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
P1049P0674P1174
manufacturer/tradename
Drummond Scientific 2-000-020
manufacturer/tradename
Drummond Scientific 2-000-050
manufacturer/tradename
Drummond Scientific 2-000-010
manufacturer/tradename
Drummond Scientific 2-000-100
material
glass
material
glass
material
glass
material
glass
packaging
pack of 250 ea
packaging
pack of 250 ea
packaging
pack of 250 ea
packaging
pack of 250 ea
measuring range
accuracy: ±0.5%
measuring range
accuracy: ±0.5%
measuring range
accuracy: ±0.5%
measuring range
accuracy: ±0.5%
capacity
20 μL
capacity
50 μL
capacity
10 μL
capacity
100 μL
color
color-coded black
color
color-coded green
color
color-coded orange
color
color-coded blue
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Microcapillary tube, calibrated
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)