Merck
P0924
Microcapillary tube, calibrated
capacity 40 μL
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.01
UNSPSC Code:
41121500
Manufacturer/tradename:
Drummond Scientific 2-000-040
Material:
glass
Packaging:
pack of 250 ea
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
glass
packaging
pack of 250 ea
manufacturer/tradename
Drummond Scientific 2-000-040
measuring range
accuracy: ±0.5%
capacity
40 μL
color
color-coded yellow
General description
  • Drummond Calibrated Micropipettes provide accuracy and convenience for a wide variety of liquid transfer applications.
  • Made of high quality glass.
  • Fire polished micropipettes are imprinted with volume and a color-code bar for easy identification.
  • Calibrated "To Deliver."
High quality Drummond micropipettes are fire polished, imprinted with volume and a color-code bar for easy identification. Calibrated "To Deliver."
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Microcapillary tube, calibrated
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)