Fortfahren mit
P102
R(+)-3-(3-Hydroxyphenyl)-N-propylpiperidine hydrochloride
solid
Synonym(e):
R(+)-3-PPP hydrochloride
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 121,00
€ 102,85
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 299,00
€ 254,15
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C14H21NO · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
255.78
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Form:
solid
Quality level:
€ 102,85
Listenpreis€ 121,00Sparen Sie 15%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
solid
Quality Level
color
white
solubility
H2O: 150 mg/mL, ethanol: slightly soluble
SMILES string
Cl.CCCN1CCC[C@@H](C1)c2cccc(O)c2
InChI
1S/C14H21NO.ClH/c1-2-8-15-9-4-6-13(11-15)12-5-3-7-14(16)10-12;/h3,5,7,10,13,16H,2,4,6,8-9,11H2,1H3;1H/t13-;/m0./s1
InChI key
NRHUDETYKUBQJT-ZOWNYOTGSA-N
Gene Information
human ... DRD2(1813)
Biochem/physiol Actions
D2 dopamine receptor agonist. Also functions as σ1 receptor antagonist with essentially no affinity for the phencylidine site on the NMDA receptor.
Preparation Note
Solutions should be freshly prepared.
Legal Information
Sold with the permission of Astra Pharmaceutical Co.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
54880D054H130
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
solubility
H2O: 150 mg/mL, ethanol: slightly soluble
solubility
H2O: 50 mg/mL, slightly hazy, faintly yellow
solubility
H2O: >5 mg/mL
solubility
H2O: soluble
color
white
color
-
color
white
color
white
Gene Information
human ... DRD2(1813)
Gene Information
-
Gene Information
human ... DRD1(1812)
Gene Information
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
M C Coldwell et al.
British journal of pharmacology, 127(5), 1135-1144 (1999-08-24)
This study characterized pharmacologically the functional responses to agonists at human dopamine D2(long) (hD2), D3 (hD3) and D4.4 (hD4) receptors separately expressed in cloned cells using the cytosensor microphysiometer. Dopaminergic receptor agonists caused increases in extracellular acidification rate in adherent
R Bergeron et al.
Psychopharmacology, 129(3), 215-224 (1997-02-01)
Several high affinity sigma (sigma) ligands, such as DTG, JO-1784, (+)-pentazocine, BD-737 and L-687,384, administered at low doses act as agonists by potentiating N-methyl-D-aspartate (NMDA)-induced activation of pyramidal neurons in the CA3 region of the rat dorsal hippocampus. This potentiation
S Tokuyama et al.
Neuroscience letters, 233(2-3), 141-144 (1997-11-14)
We studied effects of various sigma ligands on GTPase activity in mouse prefrontal membranes. Some representative sigma agonists, such as (+)-pentazocine, SA4503 and (+)-3-PPP, stimulated the GTPase activity in a concentration-dependent manner in ranges of 10 nM to 10 microM.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
P102-100MG04061832083551
P102-25MG04061832092508