Fortfahren mit
P0501
Phenolphthalein-β-D-Glucuronid
β-glucuronidase substrate
Synonym(e):
Phenolphthalein-β-D-glucosiduronsäure, Phenolphthalein-mono-β-D-glucosiduronsäure, Phenolphthalein-mono-β-glucuronsäure aus Kaninchenurin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 84,10
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 268,00
500 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.010,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C26H22O10
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
494.45
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
68526
€ 84,10
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥97% (TLC)
form
powder
solubility
H2O: soluble 100 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
O[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]([C@H]1O)C(O)=O)Oc2ccc(cc2)C3(OC(=O)c4ccccc34)c5ccc(O)cc5
InChI
1S/C26H22O10/c27-15-9-5-13(6-10-15)26(18-4-2-1-3-17(18)24(33)36-26)14-7-11-16(12-8-14)34-25-21(30)19(28)20(29)22(35-25)23(31)32/h1-12,19-22,25,27-30H,(H,31,32)/t19-,20-,21+,22-,25+,26?/m0/s1
InChI key
FXJYOZKDDSONLX-XADSOVDISA-N
Application
β-glucuronidase activity was determined by the amount of phenolphthalein released from 0.01 M henolphthalein β-D-glucuronide.
Phenolphthalein β-D-glucuronide has been used as a substrate for the detection of β-D-glucuronidase activity in fecal bacteria.
Biochem/physiol Actions
Phenolphthalein β-D-glucuronide is a chromogenic substrate for β-glucuronidase enzyme and the resultant colored product of the reaction is measured at 552 nm.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
P037678555N1627
assay
≥97% (TLC)
assay
≥90% (TLC)
assay
≥99.0% (HPLC)
assay
≥98% (TLC)
solubility
H2O: soluble 100 mg/mL
solubility
H2O: soluble 5 mg/mL
solubility
-
solubility
H2O: soluble 100 mg/mL, clear
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Phenolphthalein-β-D-Glucuronid
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Protokolle
Objective: To standardize a procedure for the enzymatic assay of β-Glucuronidase.
Artikel
Drug conjugate analysis and the enzymatic hydrolysis of glucuronides
Verwandter Inhalt
Probiotics exhibit an inhibitory effect on pathogens, help prevent chronic intestinal inflammatory diseases or atopic syndromes, and support the immune system.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
P0501-25MG04061832918433
P0501-100MG04061834304081
P0501-500MG04061834304098