Fortfahren mit
P0376
Phenolphthalein β-D-glucuronide sodium salt
β-glucuronidase substrate, chromogenic, ≥90% (TLC), powder
Synonym(e):
Phenolphthalein glucuronic acid, Phenolphthalein mono-β-glucosiduronic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 81,50
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 286,00
250 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 476,00
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.450,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C26H21O10Na
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
516.43
NACRES:
NA.28
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
229-896-3
MDL number:
€ 81,50
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Phenolphthalein β-D-glucuronide sodium salt, β-glucuronidase substrate
Quality Segment
assay
≥90% (TLC)
form
powder
solubility
H2O: soluble 5 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].O[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]([C@H]1O)C([O-])=O)Oc2ccc(cc2)C3(OC(=O)c4ccccc34)c5ccc(O)cc5
InChI
1S/C26H22O10.Na/c27-15-9-5-13(6-10-15)26(18-4-2-1-3-17(18)24(33)36-26)14-7-11-16(12-8-14)34-25-21(30)19(28)20(29)22(35-25)23(31)32;/h1-12,19-22,25,27-30H,(H,31,32);/q;+1/p-1/t19-,20-,21+,22-,25+,26?;/m0./s1
InChI key
GBLJULUMBNYFAK-PDFLYTMFSA-M
Biochem/physiol Actions
Phenolphthalein β-D-glucuronide sodium salt is a β glucuronidase substrate. It is biosynthesized from the urine of rabbits to which phenolphthalein has been administered.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
P0501P9875N1627
description
β-glucuronidase substrate
description
β-glucuronidase substrate
description
~95%
description
≥98% (TLC)
assay
≥90% (TLC)
assay
≥97% (TLC)
assay
~95%
assay
≥98% (TLC)
solubility
H2O: soluble 5 mg/mL
solubility
H2O: soluble 100 mg/mL
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faint yellow or tan
solubility
H2O: soluble 100 mg/mL, clear
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)