Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
25 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 29,60 |
50 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 47,50 |
100 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 85,30 |
250 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 153,00 |
1 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 494,00 |
2 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 851,00 |
Über diesen Artikel
€ 29,60
grade
Molecular Biology
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
solubility
H2O: soluble 100 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
O[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]([C@H]1O)C(O)=O)Oc2ccc(cc2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C12H13NO9/c14-7-8(15)10(11(17)18)22-12(9(7)16)21-6-3-1-5(2-4-6)13(19)20/h1-4,7-10,12,14-16H,(H,17,18)/t7-,8-,9+,10-,12+/m0/s1
InChI key
QSUILVWOWLUOEU-GOVZDWNOSA-N
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (TLC) | description ≥98% (TLC) | description ≥99% (TLC) | description ≥98% (enzymatic) |
| assay ≥98% (TLC) | assay ≥98% (TLC) | assay ≥99% (TLC) | assay ≥98% (TLC), ≥98% (enzymatic) |
| grade Molecular Biology | grade - | grade - | grade - |
| solubility H2O: soluble 100 mg/mL, clear | solubility water: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy | solubility water: 5 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow | solubility water: 10 mg/mL, clear, colorless to very faintly green |
| Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 300 |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-Nitrophenyl β-D-Glucuronid
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?