Fortfahren mit
P6188
Prostaglandin I2 Natriumsalz
≥96% (HPLC), synthetic, powder
Synonym(e):
(5Z,9α,11α,13E,15S)-6,9-Epoxy-11,15-dihydroxyprosta-5,13-dien-1-säure Natriumsalz, Epoprostenol Natrium, PGI2-Na, Prostacyclin Natriumsalz
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C20H31NaO5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
374.45
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
42020658
UNSPSC Code:
12352401
NACRES:
NA.77
EC Number:
263-273-7
Beilstein/REAXYS Number:
6472195
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
synthetic
Quality Segment
assay
≥96% (HPLC)
form
powder
color
white to off-white
solubility
H2O: 1 mg/mL (Hydrolyzes to 6-ketoprostaglandin F in aqueous solution.), ethanol: 50 mg/mL
functional group
carboxylic acid, hydroxyl
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCC[C@H](O)/C=C/[C@H]1[C@H](O)C[C@@](O/2)([H])[C@]1([H])CC2=C\CCCC(O)=O.[Na]
InChI
1S/C20H32O5.Na/c1-2-3-4-8-15(21)10-11-16-17(22)12-18-20(16)14(13-25-18)7-5-6-9-19(23)24;/h7,10-11,15-18,20-22H,2-6,8-9,12-13H2,1H3,(H,23,24);/q;+1/p-1/b11-10+,14-7-;/t15-,16-,17+,18-,20+;/m0./s1
InChI key
OURCVRVJQMLUNA-QFDVFERUSA-M
Application
Prostaglandin-I2-Natriumsalz wird wie folgt verwendet:
  • in der Herstellung einer Stammlösung bei Verfahren zum Waschen von Thrombozyten
  • als Zusatzstoff in thrombozytenreichem Plasma, zur Zubereitung von Thrombozyten
  • zur Verhinderung der Thrombozytenaktivierung
Biochem/physiol Actions
Prostacyclin ist ein kurzlebiges Produkt des Cyclooxygenase-Wegs in vaskulären Endothelzellen. Es wirkt stark hemmend auf die Aggregation von Thrombozyten, indem es Thromboxan A2 entgegenwirkt und die Adenylylcyclase der Thrombozyten stimuliert. Im vaskulären Endothel wird auch Stickoxid produziert, wo es die Aggregation von Thrombozyten hemmt, die induzierbare Cyclooxygenaseproduktion reguliert und eventuell synergistisch mit Prostacyclin zusammenarbeitet, um den thrombotischen Prozess zu schwächen. Prostacyclin ist vasoprotektiv, schützt die Gefäßwände vor verletzungsbedingten Läsionen und hat eine zytoprotektive Wirkung im Leber- und Magen/Darm-Trakt.
Prostacyclintherapie verbessert die Hämodynamik in pulmonaler arterieller Hypertonie.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1237600P5640P0424
description
≥96% (HPLC), synthetic, powder
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
≥93% (HPLC), synthetic
description
≥99%, synthetic, powder
functional group
carboxylic acid, hydroxyl
functional group
-
functional group
carboxylic acid, hydroxyl
functional group
hydroxyl, carboxylic acid
assay
≥96% (HPLC)
assay
-
assay
≥93% (HPLC)
assay
≥99%
biological source
synthetic
biological source
-
biological source
synthetic
biological source
synthetic
form
powder
form
-
form
powder
form
powder
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
ambient
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Prostaglandin I2 Natriumsalz
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)