Fortfahren mit
P0107
Protease aus Rhizopus sp.
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 220,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352204
eCl@ss:
32160410
NACRES:
NA.54
MDL number:
Specific activity:
≥0.2 unit/mg solid
€ 220,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
description
acidic protease
Quality Level
form
powder
specific activity
≥0.2 unit/mg solid
storage temp.
2-8°C
General description
Proteasen sind proteolytische Enzyme, die Proteine aufschließen. Sie werden basierend auf ihrem pH-Wert-Optimum in saure, neutrale und alkalische Proteasen unterteilt. Proteasen finden Anwendung in Textilindustrie, Wäscherei und Gesundheitswesen. Sie werden auch in lebensmittelverarbeitenden Industrien wie Backen und Brauen eingesetzt. Rhizopus chinensis ist die Schlüsselart bei der Produktion von Aspartatproteinase.
Stabil im sauren Bereich von pH-Wert 3 bis 5. Der optimale pH-Wert beträgt 3,0.
Weist sowohl proteolytische als auch lipolytische Aktivitäten auf.
Application
Protease aus Rhizopus sp. wird bei der Enzymbehandlung von eingepflanzten und nicht eingepflanzten Waldkiefersetzlingen eingesetzt.
Protease aus Rhizopus spp. wurde in einer Studie zur Untersuchung der Aminosäuresequenzen nahe der Aminotermini mittels automatisiertem Edman-Abbau eingesetzt. [1] Sie wurde auch in einer Studie zur Untersuchung der Inaktivierung des Enzyms durch eine Reaktion mit Diazoacetyl-DL-norleucinmethylester in Gegenwart von Kupferacetat eingesetzt. [2]
Biochem/physiol Actions
Protease aus Rhizopus chinensis kann durch Pepstatin gehemmt werden. [3]
Physical form
Wird als Pulver mit Dextrin als Stabilisator bereitgestellt
Other Notes
Eine Einheit hydrolysiert die Caseinmenge, die eine Färbung entsprechend 1,0 μmol (181 μg) Tyrosin je min bei einem pH-Wert von 3,0 und 37 °C produziert (Farbe vom Folin-Ciocalteu Reagenz), sofern nicht anders angegeben.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
62305P002962310
specific activity
≥0.2 unit/mg solid
specific activity
~10 U/mg
specific activity
-
specific activity
≥1.5 U/mg
form
powder
form
powder (fine)
form
granular
form
powder (fine)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
description
acidic protease
description
-
description
-
description
-
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Rice bran as a substrate for proteolytic enzyme production
Sumantha A, et al.
Brazilian Archives of Biology and Technology, 49(5), 843-851 (2006)
Stimulation of soil organic nitrogen pool: The effect of plant and soil organic matter degrading enzymes
Kieloaho AJ, et al.
Soil Biology and Biochemistry, 96, 97-106 (2016)
The structure and function of acid proteases. Specific inactivation of an acid protease from Rhizopus chinensis by diazoacetyl-DL-norleucine methyl ester.
F Mizobe et al.
Journal of biochemistry, 73(1), 61-68 (1973-01-01)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
P0107-5G04061834290841