Fortfahren mit
P0047
PD166793 hydrate
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
(S)-2-(4′-Bromo-biphenyl-4-sulfonylamino)-3-methyl-butyric acid hydrate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 343,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C17H18BrNO4S · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
412.30 (anhydrous basis)
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Quality level:
€ 343,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O.CC(C)[C@H](NS(=O)(=O)c1ccc(cc1)-c2ccc(Br)cc2)C(O)=O
InChI
1S/C17H18BrNO4S.H2O/c1-11(2)16(17(20)21)19-24(22,23)15-9-5-13(6-10-15)12-3-7-14(18)8-4-12;/h3-11,16,19H,1-2H3,(H,20,21);1H2/t16-;/m0./s1
InChI key
LUKRECOTGXWIDO-NTISSMGPSA-N
Gene Information
Biochem/physiol Actions
PD166793 is a broad spectrum, but class-selective, MMP inhibitor (low nM at MMP-2 & 3 and low μM at MMP-1, 7 & 9).
PD166793 is a broad spectrum, but class-selective, MMP inhibitor (low nM at MMP-2 & 3 and low μM at MMP-1, 7 & 9). Adding PD166793 to the high-fat diet substantially reduced the rise in blood glucose. The improvement of glucose homeostasis in PD166793-treated ZDF rats was a result of the enhancement of β-cell function. It prevents β-cell dysfunction and diabetes in female ZDF rats on a high-fat diet. It has been shown to block left ventricular remodeling and dysfunction in a rat model of heart failure. Preservation of normoglycemia and normal glucose tolerance in compound PD166793-treated animals is accompanied by preservation of the high serum insulin levels that are a consequence of the insulin resistance present in these animals. It is not reversing insulin resistance these animals. The most striking effect of the compound is on pancreatic insulin content and β-cell volume.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A2846G5793SML0178
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
>98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
form
solid
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Gene Information
Gene Information
-
Gene Information
human ... HTR1B(3351), HTR1D(3352)
Gene Information
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
P0047-5MG04061833213223
P0047-25MG04061833213216