Fortfahren mit
G5793
GR 127935 hydrochloride hydrate
>98% (HPLC), powder
Synonym(e):
N-[4-Methoxy-3-(4-methyl-1-piperazinyl)phenyl]-2´-methyl-4´-(5-methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)-1,1´-biphenyl-4-carboxamide hydrochloride hydrate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 292,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C29H31N5O3 · HCl · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
534.05 (anhydrous basis)
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
>98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
€ 292,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
>98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
originator
GlaxoSmithKline
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O.Cl.COc1ccc(NC(=O)c2ccc(cc2)-c3ccc(cc3C)-c4noc(C)n4)cc1N5CCN(C)CC5
InChI
1S/C29H31N5O3.ClH.H2O/c1-19-17-23(28-30-20(2)37-32-28)9-11-25(19)21-5-7-22(8-6-21)29(35)31-24-10-12-27(36-4)26(18-24)34-15-13-33(3)14-16-34;;/h5-12,17-18H,13-16H2,1-4H3,(H,31,35);1H;1H2
InChI key
KSXUSAQPMSACQS-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
Biochem/physiol Actions
Potent, selective and orally active 5-HT1B/1D serotonin receptor antagonist.
Features and Benefits
This compound was developed by GlaxoSmithKline. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Legal Information
Sold for research purposes under agreement from Glaxo­Smith­Kline
Disclaimer
Desiccate
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML0178SML0187SML3379
description
>98% (HPLC), powder
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
assay
>98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
H2O: ≥5 mg/mL
solubility
DMSO: ≥10 mg/mL
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
storage condition
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)