Fortfahren mit
O5003
OPI Medienzusatz
Hybri-Max, γ-irradiated, powder, suitable for hybridoma
Synonym(e):
OPI Media for cell culture
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 vial
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 89,90
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.75
UNSPSC Code:
12352207
€ 89,90
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
Hybri-Max
Quality Segment
sterility
γ-irradiated
form
powder
concentration
18-40 mg/vial
technique(s)
cell culture | hybridoma: suitable
impurities
endotoxin, tested
storage temp.
−20°C
Application
OPI Medienzusatz wurde verwendet, um Hybridomzelllinien aus XenoMouse-Stämmen[1][2] und weiblichen BALB/c-Mäusen zu kultivieren.[3]
Preparation Note
Inhalt des Fläschchens mit 10 mL sterilem Wasser rekonstituieren. Für die initiale Rekonstituierung kein Zellkulturmedium verwenden. Jedes Fläschchen ist ausreichend, um 1 Liter Medium herzustellen. Endgültige Arbeitskonzentration: 1 mM Oxalacetat, 0,45 mM Pyruvat, 0,2 U/mL Insulin.
Other Notes
Formuliert mit: 0,15 g Oxalacetat, 0,05 g Pyruvat und 0,0082 g Insulin.
Legal Information
Hybri-Max is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
H0137H0262A7422
technique(s)
cell culture | hybridoma: suitable
technique(s)
cell culture | hybridoma: suitable
technique(s)
cell culture | hybridoma: suitable
technique(s)
cell culture | hybridoma: suitable
form
powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
sterility
γ-irradiated
sterility
γ-irradiated
sterility
γ-irradiated
sterility
γ-irradiated
grade
Hybri-Max
grade
-
grade
-
grade
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
impurities
endotoxin, tested
impurities
endotoxin, tested
impurities
endotoxin, tested
impurities
endotoxin, tested
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklasse
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)