Fortfahren mit
A7422
AT Media Supplement (50×) Hybri-Max
γ-irradiated, lyophilized powder, BioXtra, suitable for hybridoma
Synonym(e):
AT Media Supplement, Hybri-Max Media Supplement, Media Supplement
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 vial
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 63,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.75
UNSPSC Code:
12352207
€ 63,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
sterility
γ-irradiated
product line
BioXtra
form
lyophilized powder
technique(s)
cell culture | hybridoma: suitable
impurities
endotoxin, tested
solubility
water: 10 mL/vial, clear, colorless
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Preparation Note
Reconstitute contents of vial with 10ml sterile cell culture medium. Stock solution is sufficient to prepare 500ml medium. Final working concentration:75 μM adenine, 16 μM thymidine.
Legal Information
Hybri-Max is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A5539H0262H0137
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
technique(s)
cell culture | hybridoma: suitable
technique(s)
cell culture | hybridoma: suitable
technique(s)
cell culture | hybridoma: suitable
technique(s)
cell culture | hybridoma: suitable
sterility
γ-irradiated
sterility
γ-irradiated
sterility
γ-irradiated
sterility
γ-irradiated
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
water: 10 mL/vial, clear, colorless
solubility
-
solubility
-
solubility
-
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
-
pictograms
Skull and crossbonesHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Muta. 2 - Repr. 1B
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)