Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
10 vials | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 199,00 |
Über diesen Artikel
Produktname
HAT-Medien-Supplement (50×) Hybri-Max™, γ-irradiated, lyophilized powder, BioXtra, suitable for hybridoma
Quality Segment
sterility
γ-irradiated
product line
BioXtra
form
lyophilized powder
technique(s)
cell culture | hybridoma: suitable
impurities
endotoxin, tested
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Application
- Bei der Auswahl und Validierung von Hypoxanthin-Guanin-Phosphoribosyltransferase(HPRT)-defizienten Klonen[1]
- Bei der Erzeugung von mAbs (monoklonale Antikörper)
- Im Bioassay auf Basis von Luciferase (LUC)
Preparation Note
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) cell culture | hybridoma: suitable | technique(s) cell culture | hybridoma: suitable | technique(s) cell culture | hybridoma: suitable | technique(s) cell culture | hybridoma: suitable |
| product line BioXtra | product line BioXtra | product line BioXtra | product line - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder | form powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| shipped in dry ice | shipped in - | shipped in dry ice | shipped in - |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 1B
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?