Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 0.1 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 243,00 |
Über diesen Artikel
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
form
solution
usage
0.1 mL sufficient for 100 RT-PCR reactions (as described in the Technical Bulletin for Product Codes HSRT100 and HSRT20)
feature
PCR Additives
concentration
70 μM in H2O
technique(s)
cDNA synthesis: suitable
color
colorless
solubility
water: soluble at 20 °C
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
Application
Features and Benefits
- Wenn bei der Erzeugung von cDNA-Bibliotheken Sequenzinformationen unvollständig sind oder fehlen oder wenn spezifische Primer nicht geeignet sind, können verankerte Oligo(dT)23-Primer zusammen mit zufälligen Nonameren (Produkt-Nr. R 7647) verwendet werden.
- Diese Primer können bei Aufgaben wie der Erststrang-cDNA-Synthese, der Erzeugung von cDNA-Bibliotheken und verschiedenen anderen Anwendungen als Ersatz für Primer für die reverse Transkription dienen.
- Nach der Transkription zeigen die verankerten Oligo(dT)23-Primer eine verringerte Fähigkeit, bei höheren Temperaturen (bis 65 °C) Priming zu initiieren, sodass sie sich nicht auf die PCR auswirken.
- Verankerte Oligo(dT)23-Primer können bei der Herstellung von cDNA aus poly(A+)-RNA einen Vorteil gegenüber Standard-Oligo(dT)-Primern bieten.
Other Notes
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| biological source synthetic (organic) | biological source - | biological source - | biological source mouse |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level 100 |
| form solution | form - | form lyophilized | form - |
| color colorless | color colorless | color - | color - |
| concentration 70 μM in H2O | concentration - | concentration - | concentration - |
| shipped in wet ice | shipped in dry ice | shipped in - | shipped in wet ice |
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Protokolle
The 3’/5’ integrity assay identifies RNA degradation, crucial for large sample sets or less detectable degradation.
Artikel
Challenges in gene expression analysis include mRNA stability, temporal transcription patterns, and mRNA-protein correlation, impacting accuracy.
Verwandter Inhalt
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| O4387-.1ML | 04061834233831 |