Merck
Alle Fotos(4)
Wichtige Dokumente
MABN50
Sigma-Aldrich
Anti-OLIG2 Antibody
mouse monoclonal, 211F1.1
Synonym(e):
oligodendrocyte lineage transcription factor 2, oligodendrocyte-specific bHLH transcription factor 2, human protein kinase C-binding protein RACK17, Protein kinase C-binding protein 2, protein kinase C binding protein 2, Class B basic helix-loop-helix pr
Größe auswählen
100 μG
€ 551,00
€ 551,00
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Für Ihr Target ist ein rekombinanter, konservierungsmittelfreier Antikörper verfügbar. Probieren Sie ZMS1019
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
€ 551,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
€ 551,00
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Für Ihr Target ist ein rekombinanter, konservierungsmittelfreier Antikörper verfügbar. Probieren Sie ZMS1019
Bulk-Bestellung anfordern
Produktbezeichnung
Anti-Olig2-Antikörper, Klon 211F1.1, clone 211F1.1, from mouse
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Klon
211F1.1, monoclonal
Speziesreaktivität
mouse
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
rat (based on 100% sequence homology), human (based on 100% sequence homology)
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG2aκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... OLIG2(10215)
Allgemeine Beschreibung
Olig2 (Oligodendrozytenmarker-Transkriptionsfaktor 2) ist ein Protein, das zu Gruppe A der OLIG-Familie basischer Helix-Loop-Helix-Transkriptionsfaktoren (bHLH) gehört. bHLH-Proteine werden in 6 Gruppen eingeteilt und sind durch ihre biochemischen Eigenschaften und Struktur charakterisiert. Olig2 wird als Gruppe A klassifiziert aufgrund seiner Fähigkeit, mit anderen bHLH-Proteinen Heterodimere zu bilden und an die E-Box zu binden. Olig2 spielt während der Entwicklung eine grundlegende Rolle bei der endgültigen Lokalisierung von Motoneuronen und Oligodendrozyten im Rückenmark während der Entwicklung von somatischen Motoneuronen im Rautenhirn. Olig2-Expression lässt sich in Oligodendrozyten und sich entwickelnden Astrozyten beobachten. Neue Studienergebnisse haben eine starke Olig2-Expression in humanen Oligodendrogliomen gezeigt, hauptsächlich in Tumoren im zentralen Nervensystem, und eine mäßige Expression in Astrozytomen. Diese Beobachtungen haben zu der Hypothese geführt, Olig2 könnte Potenzial als Oligodendrogliom-Diagnosemarker haben.
Spezifität
Der Anti-Olig2-Antikörper erkennt Olig2.
Immunogen
Epitop: Unbekannt
Rekombinantes Protein, das humanem Olig2 entspricht.
Anwendung
Forschungs-Unterkategorie
Neuronen- & Glia-Marker
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Immunhistochemische Analyse: Es wurde gezeigt, dass dieser Antikörper Olig2 in koronalem Hirngewebe nachweist, wie von einem unabhängigen Labor berichtet (Cai, J., et al. (2007)). Development. 134:1887-1899).
Immunzytochemische Analyse: Es wurde gezeigt, dass dieser Antikörper Olig2 nachweist, wie von einem unabhängigen Labor berichtet wurde (Lee, S.K., et al. (1995)). Genes & Dev. 19:282-294).
Immunpräzipitation-Analyse: Es wurde gezeigt, dass dieser Antikörper Olig2 nachweist, wie von einem unabhängigen Labor berichtet wurde (Lee, S.K., et al. (1995)). Genes & Dev. 19:282-294).
Nachweis von Olig2 mit diesem Anti-Olig2-Antikörper, Klon 211F1.1, der für die Verwendung in WB, IC, IH & IP validiert wurde.
Qualität
Beurteilt mittels Western-Blot an Maushirnlysat.
Western-Blot-Analyse: 2 µg/mL dieses Antikörpers detektierte Olig2 auf 10 µg Maushirnlysat.
Zielbeschreibung
~37 kDa beobachtet
Physikalische Form
Aufgereinigtes monoklonales Maus-IgG2aκ im Puffer mit 0,1 M Tris-Glycin (pH 7,4), 150 mM NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Format: Aufgereinigt
Über Protein G aufgereinigt
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Hinweis zur Analyse
Kontrolle
Maushirnlysat
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Contribution of microRNA-1275 to Claudin11 protein suppression via a polycomb-mediated silencing mechanism in human glioma stem-like cells.
Katsushima, K; Shinjo, K; Natsume, A; Ohka, F; Fujii, M; Osada, H; Sekido, Y; Kondo, Y
The Journal of Biological Chemistry null
Diverse behaviors of outer radial glia in developing ferret and human cortex.
Gertz, CC; Lui, JH; LaMonica, BE; Wang, X; Kriegstein, AR
The Journal of Neuroscience null
An efficient and economical culture approach for the enrichment of purified oligodendrocyte progenitor cells.
Jianqin Niu,Lingyun Wang,Shubao Liu,Chengren Li,Jiming Kong,Hai-Ying Shen,Lan Xiao
Journal of Neuroscience Methods null
Expression of klotho mRNA and protein in rat brain parenchyma from early postnatal development into adulthood.
Clinton, SM; Glover, ME; Maltare, A; Laszczyk, AM; Mehi, SJ; Simmons, RK; King, GD
Brain Research null
Restoration of oligodendrocyte pools in a mouse model of chronic cerebral hypoperfusion.
McQueen, J; Reimer, MM; Holland, PR; Manso, Y; McLaughlin, M; Fowler, JH; Horsburgh, K
Testing null