Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 84,40 |
5 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 235,00 € 199,75 |
Über diesen Artikel
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cn1cnc2c(NCc3ccccc3)nc(NCCO)nc12
InChI
1S/C15H18N6O/c1-21-10-18-12-13(17-9-11-5-3-2-4-6-11)19-15(16-7-8-22)20-14(12)21/h2-6,10,22H,7-9H2,1H3,(H2,16,17,19,20)
InChI key
GTVPOLSIJWJJNY-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... CDC2(983), CDK2(1017), CDK3(1018), CDK4(1019), CDK5(1020), CDK6(1021), CDK7(1022), CDK8(1024), CDK9(1025), CDKN1A(1026), CDKN1B(1027), CDKN1C(1028), CDKN2A(1029), CDKN2B(1030), CDKN2C(1031), CDKN2D(1032), CDKN3(1033)
rat ... Prkca(24680)
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| solubility DMSO: 20 mg/mL, clear, colorless | solubility DMSO: 25 mg/mL, clear | solubility DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed) | solubility DMSO: 20 mg/mL, clear |
| Gene Information human ... CDC2(983), CDK2(1017), CDK3(1018), CDK4(1019), CDK5(1020), CDK6(1021), CDK7(1022), CDK8(1024), CDK9(1025), CDKN1A(1026), CDKN1B(1027), CDKN1C(1028), CDKN2A(1029), CDKN2B(1030), CDKN2C(1031), CDKN2D(1032), CDKN3(1033) | Gene Information - | Gene Information - | Gene Information - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Olomoucine
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?