Fortfahren mit
SML1464
SMBA1
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
2-[(2-Nitro-9H-fluoren-9-ylidene)methyl]-phenol, 2-[(2-Nitro-9H-fluorene-9-ylidene)methyl]phenol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 111,00
€ 94,35
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C20H13NO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
315.32
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 94,35
Listenpreis€ 111,00Sparen Sie 15%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC(C=CC=C1)=C1/C=C2C(C=CC=C3)=C3C4=C\2C=C([N+]([O-])=O)C=C4
InChI
1S/C20H13NO3/c22-20-8-4-1-5-13(20)11-18-16-7-3-2-6-15(16)17-10-9-14(21(23)24)12-19(17)18/h1-12,22H/b18-11+
InChI key
PEYKRJBXACUOOB-WOJGMQOQSA-N
Biochem/physiol Actions
SMBA1 is a potent and selective Bax agonist.
SMBA1 is an anti-tumor agent. It exhibits anti-proliferative effects against glioblastoma (GBM) cells.[1]
Small-molecule Bax agonists 1 (SMBA1) is a potent and selective Bax agonist that binds to Bax, induces conformational change which blocks Bax S184 phosphorylation. SMBA1 induces apoptosis in cancer cells and suppresses lung tumor growth in vivo without significant normal tissue toxicity. SMBA1 does not bind to other B-cell lymphoma 2 (Bcl-2) family members.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML2736SML2647SML1903
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)