Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
500 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 295,00 |
1 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 492,00 € 418,20 |
Über diesen Artikel
€ 295,00
Produktname
4-Guanidino-benzoesäure-4-nitrophenylester -hydrochlorid, protease inhibitor and substrate
Quality Segment
assay
≥95.0% (TLC)
form
powder
solubility
formic acid: soluble 49.00-51.00 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl[H].NC(=N)Nc1ccc(cc1)C(=O)Oc2ccc(cc2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C14H12N4O4.ClH/c15-14(16)17-10-3-1-9(2-4-10)13(19)22-12-7-5-11(6-8-12)18(20)21;/h1-8H,(H4,15,16,17);1H
InChI key
PKSBDZOBYIKNGY-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥95.0% (TLC) | assay ≥98% (TLC) | assay ≥99.0% (TLC) | assay ≥98% (TLC) |
| solubility formic acid: soluble 49.00-51.00 mg/mL | solubility H2O: soluble 100 mg/mL, clear | solubility H2O: 0.1 g/mL, clear, faintly yellow | solubility DMF: 50 mg/mL |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 300 |
| form powder | form powder | form powder or crystals | form powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?