Fortfahren mit
N2127
4-Nitrophenyl α-D-Mannopyranosid
α-mannosidase substrate, chromogenic, ≥98% (TLC), powder
Synonym(e):
4-Nitrophenyl a-D-mannopyranoside, 4-Nitrophenyl alpha-D-mannopyranoside, pNP-alpha-D-Man, pNPalphaMan
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 76,80
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 118,00
250 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 196,00
500 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 422,00
€ 358,70
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 711,00
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 2.730,00
€ 2.320,50
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C12H15NO8
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
301.25
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
233-776-6
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
92210
€ 76,80
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
4-Nitrophenyl α-D-Mannopyranosid, α-mannosidase substrate
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
solubility
DMF: 50 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC[C@H]1O[C@H](Oc2ccc(cc2)[N+]([O-])=O)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C12H15NO8/c14-5-8-9(15)10(16)11(17)12(21-8)20-7-3-1-6(2-4-7)13(18)19/h1-4,8-12,14-17H,5H2/t8-,9-,10+,11+,12+/m1/s1
InChI key
IFBHRQDFSNCLOZ-GCHJQGSQSA-N
General description
4-Nitrophenyl α-D-mannopyranoside is a chromogenic substrate for α-mannosidase.
Application
4-Nitrophenyl α-D-mannopyranoside has been used as a substrate for α-mannosidase in hydrolase activity assay.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
N1268N5885N1884
description
α-mannosidase substrate
description
≥98%
description
glycosidase substrate
description
β-maltosidase substrate
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98%
assay
≥99% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
solubility
DMF: 50 mg/mL
solubility
water: 10 mg/mL, clear, colorless to very faintly green
solubility
water: 49.00-51.00 mg/mL, clear, colorless to light yellow
solubility
water: 19.60-20.40 mg/mL, clear, colorless to light yellow
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)