Fortfahren mit
N7632
N-Nitrosodiethanolamin
Synonym(e):
2,2′-(Nitrosoimino)-bisethanol, N,N-Diethanolnitrosamin, Bis-(2-hydroxyethyl)-nitrosamin, NDELA
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C4H10N2O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
134.13
UNSPSC Code:
12352116
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1762620
Form:
liquid
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
liquid
Quality Segment
impurities
≤10% Isopropanol
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OCCN(N=O)CCO
InChI
1S/C4H10N2O3/c7-3-1-6(5-9)2-4-8/h7-8H,1-4H2
InChI key
YFCDLVPYFMHRQZ-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Changes in levels of N-nitrosamine formed from amine-containing compounds during chloramination via photocatalytic pretreatment with immobilized TiO(2): Effect of source water and pH.: In this study, NDELA is used as a standard to examine how the formation of nitrosamines, such as N-Nitrosodiethanolamine, is affected by different water sources and pH levels during water treatment processes (Seid et al., 2022).
  • Monitoring and risk assessment of hazardous chemicals in toy-slime and putty in the Netherlands.: This research focuses on the presence of N-Nitrosodiethanolamine in children′s toys, providing important data for consumer safety and regulatory standards (Braver et al., 2021).
  • On-line solid phase extraction-ultra-high performance liquid chromatography coupled to tandem mass spectrometry for the determination of N-nitrosodiethanolamine in baby shampoo.: Highlights the usage of N-Nitrosodiethanolamine as an analytical standard in application of advanced chromatographic techniques for detecting harmful substances in consumer products, ensuring product safety and regulatory compliance (Tada et al., 2021).
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
B8061471828455709
form
liquid
form
liquid
form
-
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
impurities
≤10% Isopropanol
impurities
-
impurities
-
impurities
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under N-Nitrosodiethanolamin
pictograms
FlameHealth hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Carc. 1B - Flam. Liq. 2
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
52.9 °F
flash_point_c
11.6 °C
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
1116-54-7
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)