Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
250 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 124,00 |
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(CH3)3CN(CH2CH2OH)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
161.24
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
218-480-7
Beilstein/REAXYS Number:
1739942
MDL number:
Assay:
97%
Form:
solid
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
97%
form
solid
refractive index
n20/D 1.4666 (lit.)
bp
136-139 °C/12 mmHg (lit.)
mp
40-45 °C (lit.)
density
0.983 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
amine, hydroxyl
SMILES string
CC(C)(C)N(CCO)CCO
InChI
1S/C8H19NO2/c1-8(2,3)9(4-6-10)5-7-11/h10-11H,4-7H2,1-3H3
InChI key
XHJGXOOOMKCJPP-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Dieser Artikel | ||
|---|---|---|
| description 97% | description 97% | description 97% |
| assay 97% | assay 97% | assay 97% |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| refractive index n20/D 1.4666 (lit.) | refractive index n20/D 1.395 (lit.) | refractive index - |
| density 0.983 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.727 g/mL at 25 °C (lit.) | density - |
| bp 136-139 °C/12 mmHg (lit.) | bp 67-69 °C (lit.) | bp - |
| form solid | form liquid | form solid |
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Lagerklasse
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Was ist los?
WGK 2
Flammpunkt (°F)
284.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
140 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?