Merck
B8061
N-Butyl-N-(4-hydroxybutyl)nitrosamin
ISOPAC®, ≥90% (GC)
Synonym(e):
BBN, N-Butyl-N-butan-4-ol-nitrosamin, N-Butyl-N-nitroso-4-aminobutanol, OH-BBN
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
1 G
€ 83,50
€ 83,50
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C8H18N2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
174.24
MDL number:
UNSPSC Code:
12352116
NACRES:
NA.25
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
N-Butyl-N-(4-hydroxybutyl)nitrosamin, ISOPAC®, ≥90% (GC)
SMILES string
N(N=O)(CCCCO)CCCC
InChI
1S/C8H18N2O2/c1-2-3-6-10(9-12)7-4-5-8-11/h11H,2-8H2,1H3
InChI key
DIKPQFXYECAYPC-UHFFFAOYSA-N
assay
≥90% (GC)
form
liquid
storage temp.
2-8°C
Quality Level
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
B7263D172405Y0002261
assay
≥90% (GC)
assay
≥98% (GC)
assay
≥97%
assay
-
form
liquid
form
powder
form
powder or chunks
form
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
Application
N-Butyl-N-(4-hydroxybutyl)nitrosamin (BBN) ist ein Karzinogen und wird zum Induzieren eines histologisch relevanten aggressiven Harnblasenkarzinoms in Tiermodellen verwendet.
Biochem/physiol Actions
Ist ein Karzinogen und wird zum Induzieren eines Harnblasenkarzinoms in Tiermodellen verwendet. Das Resultat der Exposition ist histologisch vergleichbar mit der menschlichen Harnblasen-Tumorigenese. Wird in chemopräventativen Studien verwendet.
Disclaimer
Durch Injektion eines kompatiblen Lösungsmittels kann ohne jegliche Exposition eine Lösung in der gewünschten Konzentration hergestellt werden.
Packaging
Abgefüllt in eine 100-ml-Serumflasche mit Butylgummistopfen und abreißbarem Aluminium-Verschluss.
Preparation Note
Das Auflösen den Inhalts in 100 ml Lösungsmittel ergibt eine 1%-ige Lösung.
Legal Information
Isopac is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
296.6 °F
flash_point_c
147 °C
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Yuji Sagara et al.
Cancer epidemiology, 34(3), 350-354 (2010-04-07)
Green tea polyphenol (GTP) suppresses malignancy in bladder cancer cell lines. However, the detail of its anti-carcinogenic effect in vivo is not fully understood. This study investigated the effect of GTP on bladder tumor size and angiogenesis in mice given
João C Fernandes et al.
Marine drugs, 10(12), 2661-2675 (2013-01-25)
Urinary bladder cancer is one of the most common cancers worldwide, with the highest incidence in industrialized countries. Patients with cancer commonly use unconventional and complementary therapy including nutraceuticals. In this study we evaluated the efficacy of chitooligosaccharides (in orange
Xiao-Li Xie et al.
Food and chemical toxicology : an international journal published for the British Industrial Biological Research Association, 50(11), 3934-3940 (2012-08-15)
In the present study, effects of L-leucine and L-isoleucine on rat bladder carcinogenesis were investigated using AIN-93G and MF basal diet. In Experiment 1, N-butyl-N-(4-hydroxybutyl)-nitrosamine was used as an initiator of bladder carcinogenesis. In the AIN-93G diet groups, a significantly
Koji Nishizawa et al.
International journal of cancer, 127(5), 1180-1187 (2009-12-30)
We previously reported that the expression of CXC chemokine receptor-4 (CXCR4) was upregulated in invasive bladder cancers and that the small peptide T140 was a highly sensitive antagonist for CXCR4. In this study, we identified that CXCR4 expression was induced
Paul-Yann Lin et al.
Toxicology and applied pharmacology, 259(1), 27-37 (2011-12-20)
Epidemiological studies have revealed that exposure to an arsenic-contaminated environment correlates with the incidence of bladder cancer. Bladder cancer is highly recurrent after intravesical therapy, and most of the deaths from this disease are due to invasive metastasis. In our