Fortfahren mit
N6658
Ham’s F-12 Nährstoffmischung
With ʟ-glutamine and sodium bicarbonate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Synonym(e):
Ham’s F-12
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.75
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Ham′s F-12 Nährstoffmischung, With L-glutamine and sodium bicarbonate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Quality Segment
sterility
sterile-filtered
form
liquid
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
endotoxin, tested
components
L-glutamine: yes
HEPES: no
phenol red: yes
sodium pyruvate: 0.11 g/L
NaHCO3: yes
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
Hams Nährstoffmischungen wurden hauptsächlich entwickelt, um das klonale Wachstum von zahlreichen Klonen der CHO-Zellen und Klonen von HeLa- und Maus-L-Zellen zu unterstützen. Es wird auch für die Züchtung von primären Hepatozyten der Ratte und Epithelzellen der Rattenprostata verwendet. Hams F-12 wird als Medium der Wahl für klonale Toxizitäts-Assays mit CHO-Zellen verwendet.
Application
Anwendungsgebiete der Nährstoffmischung F-12 Ham:
  • Zur Kultivierung von Zellen aus dem Ovar des Chinesischen Hamsters mit Überexprimierung des Insulinrezeptors (CHO-IR)[1]
  • Zur Kultivierung von LAN-1-Zellen[2]
  • Zur Erhaltung von SUM149-, SUM159-, SUM190-, FC-IBC02-, BCX010- und IBC3-Zellen[3]
  • Mit Dulbeccos Modifiziertem Eagle Medium (DMEM) im Verhältnis von 1:1 zum Kultivieren von Zelllinien von Plattenepithelkarzinomen der Mundhöhle (OSCC).[4][3]
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
N4888N8641N3520
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
sterility
-
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
powder
components
L-glutamine: yes
HEPES: no
phenol red: yes
sodium pyruvate: 0.11 g/L
NaHCO3: yes
components
NaHCO3: yes
sodium pyruvate: 0.11 g/L
phenol red: yes
L-glutamine: no
HEPES: no
components
L-glutamine: no
sodium pyruvate: 0.11 g/L
NaHCO3: yes
phenol red: yes
HEPES: yes
components
NaHCO3: no
sodium pyruvate: 0.22 g/L
HEPES: no
L-glutamine: yes
phenol red: yes
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ham′s F-12 Nährstoffmischung
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Ali I Mohammed et al.
Biomolecules, 13(8) (2023-08-26)
Reactive oxygen species (ROS) are highly reactive molecules generated in living organisms and an excessive production of ROS culminates in oxidative stress and cellular damage. Notably, oxidative stress plays a critical role in the pathogenesis of a number of oral
Jianjia Fan et al.
Journal of lipid research, 59(5), 830-842 (2018-03-23)
apoE is the primary lipid carrier within the CNS and the strongest genetic risk factor for late onset Alzheimer's disease (AD). apoE is primarily lipidated via ABCA1, and both are under transcriptional regulation by the nuclear liver X receptor (LXR).
Yoshinobu Takahashi et al.
Oncology letters, 14(1), 264-270 (2017-07-12)
Whether the poor prognosis of primary central nervous system lymphoma (PCNSL) compared with systemic diffuse large B cell lymphoma (DLBCL) is attributable to the immune privilege of the intracerebral location or to intrinsic differences in the biological characteristics of two
Global Trade Item Number
SKUGTIN
N6658-500ML04061834117650
N6658-6X500ML04061834117667