Merck
N4888
Sigma-Aldrich
Ham's F-12 Nährstoffmischung
With sodium bicarbonate, without ʟ-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Synonym(e):
Ham’s F-12
Größe auswählen
500 ML
€ 46,70
6 X 500 ML
€ 211,00
24 X 500 ML
€ 703,00
€ 46,70
Voraussichtliches Versanddatum27. März 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 ML
€ 46,70
6 X 500 ML
€ 211,00
24 X 500 ML
€ 703,00
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352207
NACRES:
NA.75
€ 46,70
Voraussichtliches Versanddatum27. März 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Produktbezeichnung
Ham's F-12 Nährstoffmischung, With sodium bicarbonate, without L-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Qualitätsniveau
Sterilität
sterile-filtered
Form
liquid
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Verunreinigungen
endotoxin, tested
Komponenten
NaHCO3: yes
sodium pyruvate: 0.11 g/L
phenol red: yes
L-glutamine: no
HEPES: no
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Nährstoffmischung F-12 eignet sich für die Zucht von primären Rattenhepatozyten und Rattenprostataepithelzellen. Es wird außerdem einem klonalen Toxizitätsassay unter Verwendung von CHO-Zellen eingesetzt.
Anwendung
Nährstoffmischung F-12 nach Ham wird wie folgt verwendet:
  • in Minimal Essential Medium zum Erhalten von humanen SH-SY5Y-Neuroblastomzellen
  • zum Kultivieren von weiblichen Neuroblastomzellen
  • zum Kultivieren von primären retinalen Pigmentepithel(RPE)-Zellen und RPE-Zelllinien
Rekonstituierung
Ergänzungsmittel mit 0,146 g/L L-Glutamin.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kambiz Shekdar et al.
Biotechnology letters, 43(5), 949-958 (2021-03-09)
Chromovert® Technology is presented as a new cell engineering technology to detect and purify living cells based on gene expression. The technology utilizes fluorogenic oligonucleotide signaling probes and flow cytometry to detect and isolate individual living cells expressing one or
Yinan Jiang et al.
Molecular immunology, 82, 123-136 (2017-01-11)
Tumor necrosis factor-related apoptosis-inducing ligand (TRAIL), which is known as a key molecule to induce cancer cell apoptosis, has also been found to participate in the process of ischemia/reperfusion (I/R) injury. Infiltrated macrophages play dual roles in inflammatory injury and
Roger Oria et al.
Nature, 552(7684), 219-224 (2017-12-07)
Cells can sense the density and distribution of extracellular matrix (ECM) molecules by means of individual integrin proteins and larger, integrin-containing adhesion complexes within the cell membrane. This spatial sensing drives cellular activity in a variety of normal and pathological
Chanan Meydan et al.
Frontiers in immunology, 11, 590870-590870 (2020-11-10)
The COVID-19 pandemic exerts inflammation-related parasympathetic complications and post-infection manifestations with major inter-individual variability. To seek the corresponding transcriptomic origins for the impact of COVID-19 infection and its aftermath consequences, we sought the relevance of long and short non-coding RNAs
Chiara Vidoni et al.
Neurochemistry international, 117, 174-187 (2017-05-24)
Parkinsonian-like motor deficits in Huntington's Disease (HD) patients are associated with abnormal dopamine neurotransmission in the striatum. Dopamine metabolism leads to the formation of oxidized dopamine quinones that exacerbates mitochondrial dysfunction with production of reactive oxygen species (ROS) that eventually