Fortfahren mit
N6414
NN-DNJ
≥98% (HPLC)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 221,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C15H31NO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
289.41
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
€ 221,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
solubility
DMSO: >10 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCN1C[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1CO
InChI
1S/C15H31NO4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-16-10-13(18)15(20)14(19)12(16)11-17/h12-15,17-20H,2-11H2,1H3/t12-,13+,14-,15-/m1/s1
InChI key
FTSCEGKYKXESFF-LXTVHRRPSA-N
Biochem/physiol Actions
NN-DNJ is a glucosidase inhibitor that acts as a pharmacologic chaperone.
NN-DNJ is a glucosidase inhibitor that acts as a pharmacologic chaperone. NN-DNJ also acts synergistically with proteostasis modulators such as celastrol and MG132 to stabilize mutant proteins in properly folded states. NN-DNJ stabilizes various proteins against misfolding, increasing proper trafficking from the endoplasmic reticulum. There is potential use in studying diseases marked by misfolded proteins and has shown antiviral activity.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
J4649J4455G0798
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: >10 mg/mL
solubility
DMSO: >10 mg/mL, H2O: <2 mg/mL
solubility
DMSO: >10 mg/mL
solubility
DMSO: >10 mg/mL
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)