Fortfahren mit
G0798
GSK1016790A
≥98% (HPLC), solid, TRPV4 channel agonist
Synonym(e):
GSK101, (N-((1S)-1-{[4-((2S)-2-{[(2,4-Dichlorphenyl)sulfonyl]amino}-3-hydroxypropanoyl)-1-piperazinyl]carbonyl}-3-methylbutyl)-1-benzothiophen-2-carboxamid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 276,00
50 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.090,00
€ 926,50
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C28H32Cl2N4O6S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
655.61
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
€ 276,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
GSK1016790A, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
color
white
solubility
DMSO: >10 mg/mL
originator
GlaxoSmithKline
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)C[C@H](NC(=O)c1cc2ccccc2s1)C(=O)N3CCN(CC3)C(=O)[C@H](CO)NS(=O)(=O)c4ccc(Cl)cc4Cl
InChI
1S/C28H32Cl2N4O6S2/c1-17(2)13-21(31-26(36)24-14-18-5-3-4-6-23(18)41-24)27(37)33-9-11-34(12-10-33)28(38)22(16-35)32-42(39,40)25-8-7-19(29)15-20(25)30/h3-8,14-15,17,21-22,32,35H,9-13,16H2,1-2H3,(H,31,36)/t21-,22-/m0/s1
InChI key
IVYQPSHHYIAUFO-VXKWHMMOSA-N
Application
GSK1016790A wird verwendet:
  • zur Stimulation von TRPV4-vermittelten (TRPV4: transient receptor potential vanilloid 4) Strömen in Xenopus laevis oocytes
  • zur Stimulation von Zellen bei der Messung des Ca2+-Spiegels in menschlichen retinalen kapillaren Endothelzellen (HRCECs)
  • zur Untersuchung der Rolle der TRPV4-Kanäle bei Hirnverletzungen nach intrazerebralen Blutungen (ICH)
  • zum Auslösen der Öffnung von TRPV4-Kanälen in den Nucleus-pulposus-Zellen des Rindes oder der Salzlösung nach Hanks
Biochem/physiol Actions
GSK1016790A ist ein neuartiger und potenter TRPV4-Kanal-Agonist.
GSK1016790A ist ein neuartiger und potenter TRPV4-Kanal-Agonist. Das TRPV4-Mitglied (TRPV4: transient receptor potential vanilloid 4) der TRP-Superfamilie ist in zahlreiche physiologische Prozesse involviert. GSK1016790A löste einen Ca2+-Einstrom in HEK-Zellen exprimierendem TRPV4 der Maus und des Menschen aus (EC50-Werte von 18 bzw. 2,1 nM) und evozierte eine dosisabhängige Aktivierung von TRPV4-Ganzzellströmen bei Konzentrationen über 1 nM. Es ist 300 Mal stärker als 4a-PDD (Bestell- Nr. P8014).
Features and Benefits
Diese Verbindung wurde von GlaxoSmithKline entwickelt. Weitere pharmazeutisch entwickelte Verbindungen und zugelassene Therapeutika/Arzneimittelkandidaten finden Sie hier.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML0803A6226SML1804
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
>98% (HPLC), solid
description
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
>98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
form
powder
form
solid
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: >10 mg/mL
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: >10 mg/mL, H2O: insoluble
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
originator
GlaxoSmithKline
originator
-
originator
Sanofi Aventis
originator
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under GSK1016790A
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)