Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 100 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 243,00 € 206,55 | |
| 1 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 1.270,00 |
Über diesen Artikel
€ 206,55
Listenpreis€ 243,00Sparen Sie 15%Produktname
Naphthol AS-BI N-acetyl-β-D-glucosaminide, β-hexosaminidase substrate
Quality Segment
assay
≥97% (TLC)
form
powder
solubility
DMF: 50 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
COc1ccccc1NC(=O)c2cc3cc(Br)ccc3cc2OC4OC(CO)C(O)C(O)C4NC(C)=O
InChI
1S/C26H27BrN2O8/c1-13(31)28-22-24(33)23(32)21(12-30)37-26(22)36-20-11-14-7-8-16(27)9-15(14)10-17(20)25(34)29-18-5-3-4-6-19(18)35-2/h3-11,21-24,26,30,32-33H,12H2,1-2H3,(H,28,31)(H,29,34)
InChI key
DMLKUPXKUQREOC-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥97% (TLC) | assay ≥99% (TLC) | assay ≥98% | assay ≥99% (TLC) |
| solubility DMF: 50 mg/mL | solubility 1 M NH4OH: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow | solubility warm ethanol: acetic acid (1:1): 20 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow | solubility water: 5 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 300 |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| N4006-100MG | 04061833273166 |
| N4006-1G | 04061826692004 |