Merck
N9376
Sigma-Aldrich
4-Nitrophenyl-N-Acetyl-β-D-Glucosaminid
chromogenic, ≥99% (TLC), powder
Synonym(e):
4-Nitrophenyl-2-acetamino-2-deoxy-β-D-glucopyranosid
Größe auswählen
100 MG
€ 79,80
250 MG
€ 138,00
500 MG
€ 271,00
1 G
€ 384,00
€ 79,80
Voraussichtliches Versanddatum01. April 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 79,80
250 MG
€ 138,00
500 MG
€ 271,00
1 G
€ 384,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C14H18N2O8
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
342.30
Beilstein:
96193
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352204
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.32
€ 79,80
Voraussichtliches Versanddatum01. April 2025
Produktbezeichnung
4-Nitrophenyl-N-Acetyl-β-D-Glucosaminid, ≥99% (TLC)
Qualitätsniveau
Assay
≥99% (TLC)
Form
powder
Verunreinigungen
≤0.05% Free p-nitrophenol
Löslichkeit
water: 5 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CC(=O)N[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]1Oc2ccc(cc2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C14H18N2O8/c1-7(18)15-11-13(20)12(19)10(6-17)24-14(11)23-9-4-2-8(3-5-9)16(21)22/h2-5,10-14,17,19-20H,6H2,1H3,(H,15,18)/t10-,11-,12-,13-,14-/m1/s1
InChIKey
OMRLTNCLYHKQCK-DHGKCCLASA-N
Anwendung
N-Acetyl-β-D-glucosaminidase (NAG) wird wie folgt verwendet:
  • als Substrat für einen Assay von N-acetyl-β-D-glucosaminidase (NAG)[1]
  • als Substrat zur Untersuchung der Chitinase-ChiB1-Aktivität[2]
  • zum Bewerten der Degranulation mit basophilen Leukämie-(RBL)-2H3-Zellen[3]
Biochem./physiol. Wirkung
4-Nitrophenyl-N-acetyl-β-D-glucosaminid (NP-GlcNAc) ist ein verbreitet eingesetztes Hexosaminidasesubstrat. Die Enzymaktivität spaltet die Glycosidbindung und bildet 4-Nitrophenolat (pNP), das bei 405 nm gemessen wird.[4] NP-GlcNAc kann für einen schnellen und genauen Ratenassay für β-N-Acetylglucosaminidase auch in Kombination mit Diethylaminoethyl-α-cyclodextrin (DEn-CD) verwendet werden. Das Cyclodextrinderivat wird als Additiv für die Ionisierung von 4-Nitrophenol zu dem gelben 4-Nitrophenoxid bei einem pH-Wert von etwa 5, dem optimalen pH-Wert für das Enzym, verwendet.
Substrate
Chromogenes Substrat für N-Acetyl-glucosaminidase.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Femke Waanders et al.
American journal of kidney diseases : the official journal of the National Kidney Foundation, 53(1), 16-25 (2008-10-01)
Tubulointerstitial damage plays an important role in chronic kidney disease (CKD) with proteinuria. Urinary kidney injury molecule 1 (KIM-1) reflects tubular KIM-1 and is considered a sensitive biomarker for early tubular damage. We hypothesized that a decrease in proteinuria by
Chromogenic carbamate and acetal substrates for glycosaminidases
Chibba A, et al.
Carbohydrate Chemistry, 549-558 null
Yajun Zhou et al.
FEMS microbiology letters, 363(12) (2016-05-18)
We purified a chitinase from pilei extractions of Coprinopsis cinerea fruiting bodies by ammonium sulfate precipitation and CM Sepharose cation exchange chromatography. MALDI-TOF/TOF MS analysis characterized this purified chitinase as a putative class V chitinase, ChiB1. ChiB1 hydrolyzed colloidal chitin
Kenji Osumi et al.
Carbohydrate research, 339(15), 2633-2635 (2004-10-13)
We found that the recombinant endo-beta-N-acetylglucosaminidase of Mucor hiemalis (Endo-M) expressed in Candida boidinii had the transglycosylation activity of transferring a bisecting hybrid-type oligosaccharide from an ovalbumin glycopeptide to the acceptor (p-nitrophenyl 2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranoside) in a good yield of 43%.
J Kukidome et al.
The Tohoku journal of experimental medicine, 194(1), 23-34 (2001-09-15)
COLO 201, human colon adenocarcinoma cells were incubated with artificial primers, p-nitrophenyl-glycoside derivatives at 1.0 mmol (mM) in the medium containing 10% fetal bovine serum to detect sugar chain elongation. However, when p-nitrophenyl-beta-N-acetylglucosamine (beta-GlcNAc-PNP) was added, the medium changed color