Fortfahren mit
N1875
Naphthol AS-BI β-D-Glucuronid
β-glucuronidase substrate, ≥99% (TLC), powder
Synonym(e):
O-β-D-Glucuronosyl-naphthol AS-BI
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 154,00
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 443,00
€ 376,55
250 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 875,00
500 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.660,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C24H22BrNO9
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
548.34
NACRES:
NA.83
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
6883214
€ 154,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Naphthol AS-BI β-D-Glucuronid, β-glucuronidase substrate
Quality Segment
assay
≥99% (TLC)
form
powder
solubility
1 M NH4OH: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
COc1ccccc1NC(=O)c2cc3cc(Br)ccc3cc2O[C@@H]4O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)C(O)=O
InChI
1S/C24H22BrNO9/c1-33-16-5-3-2-4-15(16)26-22(30)14-9-12-8-13(25)7-6-11(12)10-17(14)34-24-20(29)18(27)19(28)21(35-24)23(31)32/h2-10,18-21,24,27-29H,1H3,(H,26,30)(H,31,32)/t18-,19-,20+,21-,24+/m0/s1
InChI key
ACOOAEDFQKSZTC-NABGWTBKSA-N
General description
Substrate for histochemical demonstration of β-glucuronidase.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
N4006N0758N8016
assay
≥99% (TLC)
assay
≥97% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥99% (TLC)
solubility
1 M NH4OH: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
DMF: 50 mg/mL
solubility
acetone: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
water: 50 mg/mL
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)