Ansicht ändern
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 1 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 296,00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C12H10NO5P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
279.19
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
MDL number:
€ 296,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
solubility
acetone: 50 mg/mL, clear, faintly yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
OP(=O)(Oc1ccc(cc1)N(=O)=O)c2ccccc2
InChI
1S/C12H10NO5P/c14-13(15)10-6-8-11(9-7-10)18-19(16,17)12-4-2-1-3-5-12/h1-9H,(H,16,17)
InChI key
NRGZTHQFAQCJCQ-UHFFFAOYSA-N
General description
5′-Nucleotide Phosphodiesterase substrate
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (TLC) | assay ≥98% (TLC) | assay ≥98% (TLC) | assay ≥98% (TLC) |
| solubility acetone: 50 mg/mL, clear, faintly yellow | solubility ethanol: soluble 25 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow | solubility acetone: 4 mg/mL, clear, colorless | solubility chloroform: soluble 100 mg/mL, colorless to faintly yellow |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| N2881-1G | 04061826691915 |