Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
100 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 77,30 |
1 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 378,00 |
Über diesen Artikel
€ 77,30
Produktname
4-Nitrophenyldecanoat, lipase substrate
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
solubility
chloroform: soluble 100 mg/mL, colorless to faintly yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCC(=O)Oc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C16H23NO4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-16(18)21-15-12-10-14(11-13-15)17(19)20/h10-13H,2-9H2,1H3
InChI key
RRNKCSIEGPOIKI-UHFFFAOYSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (TLC) | assay ≥90% (TLC) | assay ≥98.0% (GC) | assay ≥95.0% (HPLC) |
| solubility chloroform: soluble 100 mg/mL, colorless to faintly yellow | solubility chloroform: 100 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to light yellow | solubility chloroform: 1 g/10 mL, clear, colorless to faintly greenish-yellow | solubility chloroform: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to dark yellow |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form powder | form powder | form - | form powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?