Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 5 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 279,00 |
Über diesen Artikel
Quality Level
assay
≥98% (TLC)
form
solid
color
white
mp
75.8-84.0 °C
solubility
DMSO: soluble 28 mg/mL, H2O: soluble
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCCCCCC\C=C\CCCCCCCC(=O)NCCOP(O)(O)=O
InChI
1S/C20H40NO5P/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-20(22)21-18-19-26-27(23,24)25/h9-10H,2-8,11-19H2,1H3,(H,21,22)(H2,23,24,25)/b10-9+
InChI key
BCSUWOZFWWBYSX-MDZDMXLPSA-N
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form solid | form solid | form solid |
| assay ≥98% (TLC) | assay >99% (HPLC) | assay >98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: soluble 28 mg/mL, H2O: soluble | solubility DMSO: soluble 22 mg/mL, H2O: soluble 8 mg/mL | solubility DMSO: soluble 22 mg/mL | solubility DMSO: soluble ~28 mg/mL, H2O: insoluble |
| color white | color brown | color white | color light yellow |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| N0912-5MG | 04061833273036 |
| N0912-25MG | 04061833273029 |