Merck
E1904
Ethyl-3,4-dephostatin
>99% (HPLC), solid
Synonym(e):
3,4-Dihydroxy-N-ethyl-N-nitrosoaniline
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C8H10N2O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
182.18
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
>99% (HPLC)
Form:
solid
Quality level:
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
InChI key
ZTXUSFPBLYQDDN-UHFFFAOYSA-N
SMILES string
CCN(N=O)c1ccc(O)c(O)c1
InChI
1S/C8H10N2O3/c1-2-10(9-13)6-3-4-7(11)8(12)5-6/h3-5,11-12H,2H2,1H3
assay
>99% (HPLC)
form
solid
color
brown
solubility
DMSO: soluble 22 mg/mL, H2O: soluble 8 mg/mL
storage temp.
2-8°C
Quality Level
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
M9440N0912S5192
form
solid
form
powder
form
solid
form
solid
assay
>99% (HPLC)
assay
>98% (HPLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: soluble 22 mg/mL, H2O: soluble 8 mg/mL
solubility
DMSO: soluble 18 mg/mL, H2O: insoluble
solubility
DMSO: soluble 28 mg/mL, H2O: soluble
solubility
DMSO: soluble ~28 mg/mL, H2O: insoluble
color
brown
color
red-brown
color
white
color
light yellow
Biochem/physiol Actions
Stable analog of dephostatin. Selective inhibitor of protein tyrosine phosphatase 1B and SHPTP-1. Does not inhibit CD45-associated phosphatases.
Features and Benefits
This compound is featured on the Phosphoprotein Phosphatases (Tyrosine) page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Disclaimer
Store under nitrogen
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
J H Kim et al.
Cell death & disease, 4, e588-e588 (2013-04-13)
Hypoxia enhances the proliferation and migration of adipose-derived stem cells (ASCs) via the generation of reactive oxygen species (ROS). Therefore, this study primarily investigated whether or not ROS generation could regulate microRNA-210 (miR-210) expression, and increase proliferation/migration of ASCs. In