Fortfahren mit
B4558
BW B70C
>98% (HPLC), solid
Synonym(e):
N-[3-[3-4(-Fluorophenoxy)phenyl]-1-methyl-2-propenyl]-N-hydroxyurea
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 185,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C17H17FN2O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
316.33
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51111800
MDL number:
Assay:
>98% (HPLC)
Form:
solid
€ 185,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
>98% (HPLC)
form
solid
color
white
solubility
DMSO: soluble 22 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(\C=C\c1cccc(Oc2ccc(F)cc2)c1)N(O)C(N)=O
InChI
1S/C17H17FN2O3/c1-12(20(22)17(19)21)5-6-13-3-2-4-16(11-13)23-15-9-7-14(18)8-10-15/h2-12,22H,1H3,(H2,19,21)/b6-5+
InChI key
UAIYNMRLUHHRMF-AATRIKPKSA-N
Gene Information
human ... ALOX5AP(241)
Application
BW B70C has been used as a 5-lipoxygenase inhibitor to study its effects on eryptosis in erythrocytes.[1]
Biochem/physiol Actions
Selective 5-lipoxygenase inhibitor.
BW B70C exhibits anti-inflammatory and anti-tumorigenic activities.[2] It exhibits therapeutic effects against hepatocellular carcinoma.[3] BW B70C plays a role in allergen-induced bronchoconstriction by reducing the allergic airway closure and glycoconjugate secretion.[4]
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML0143S5192C9867
assay
>98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
form
powder
form
solid
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: soluble 22 mg/mL
solubility
DMSO: ≥15 mg/mL
solubility
DMSO: soluble ~28 mg/mL, H2O: insoluble
solubility
DMSO: >5 mg/mL
color
white
color
white to tan
color
light yellow
color
off-white
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)