Fortfahren mit
MHS80
Mayers Hämatoxylin-Lösung
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116124
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
solution
Quality Level
shelf life
Expiry date on the label.
IVD
for in vitro diagnostic use
concentration
1 g/L
technique(s)
microbe id | staining: suitable
pH
2.4 (25 °C)
application(s)
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
Oc1cc2C[C@@]3(O)COc4c(O)c(O)ccc4[C@H]3c2cc1O
InChI
1S/C16H14O6/c17-10-2-1-8-13-9-4-12(19)11(18)3-7(9)5-16(13,21)6-22-15(8)14(10)20/h1-4,13,17-21H,5-6H2/t13-,16+/m0/s1
InChI key
WZUVPPKBWHMQCE-XJKSGUPXSA-N
General description
Wird als Gegenfärbung in Verfahren wie Immunhistochemie oder Lasermikrodissektion verwendet.
Application
Allzweck-Nuklearfärbung, progressive Art. Zur Verwendung bei Hämatoxylin-Eosin-Färbeverfahren.
Other Notes
1 g/L zertifiziertes Hämatoxylin
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
MHS1MHS16MHS32
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
-
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
microbe id | staining: suitable
concentration
1 g/L
concentration
1 g/L
concentration
1 g/L
concentration
1 g/L
form
solution
form
solution
form
solution
form
solution
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
IVD
for in vitro diagnostic use
IVD
for in vitro diagnostic use
IVD
for in vitro diagnostic use
IVD
for in vitro diagnostic use
Quality Level
500
Quality Level
500
Quality Level
500
Quality Level
500
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Mayers Hämatoxylin-Lösung
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
7784-26-1
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Adam Smith et al.
Molecular cancer therapeutics, 8(6), 1666-1675 (2009-06-11)
Although viridins like wortmannin (Wm) have long been examined as anticancer agents, their ability to self-activate has only recently been recognized. Here, we describe the cytostatic effects of a self-activating viridin (SAV), which is an inactive, polymeric prodrug. SAV self-activates
Nicola E Owen et al.
EBioMedicine, 56, 102794-102794 (2020-05-27)
BMP9, originating from the liver, and BMP10 are circulating BMPs that preserve vascular endothelial integrity. We assessed BMP9, BMP10 and soluble endoglin (sEng) levels and their relationships to liver disease severity and associated pulmonary vascular syndromes in a cohort of
J Jason Hoth et al.
Shock (Augusta, Ga.), 31(4), 376-381 (2008-07-31)
Blunt chest trauma resulting in pulmonary contusion with an accompanying acute inflammatory response is a common but poorly understood injury. We previously demonstrated that toll-like receptor 2 (TLR-2) participates in the inflammatory response to lung injury. We hypothesized that the
Global Trade Item Number
SKUGTIN
MHS80-2.5L04061834066477
Questions
1–6 of 6 Questions  
  1. The website states that Mayer's Hematoxylin solution is a progressive type hematoxylin. What is a progressive type hematoxylin?
    1 answer
    1. Hematoxylin solutions are generally classified as either progressive or regressive. Progressive formulations will stain only the nucleus. No staining should occur within the cytoplasm. Regressive hematoxylins have higher dye contents and if used for sufficient periods of time will overstain both the nucleus and the cytoplasm. Acid differentiation is required to remove the excessive stain from the cytoplasm and nucleus. This differentiation take practice to master. Too much or too little stain can be removed during differentiation, resulting in poorly stained slides. For users lacking extensive experience with the Hematoxylin and Eosin staining procedure,  progressive hematoxylin formulations are often the better choice.
      Helpful?
  2. There is also a product listed on the website as Hematoxylin Solution According to Mayer. What is the difference between product 51275 and the various Mayer's Hematoxylin solutions?
    1 answer
    1. The basic formulations are the same. Both include chloral hydrate, although some of the concentrations could vary slightly. Product 51275 is not intended for In Vitro Diagnostic Use. Product 51275 is not CE Marked. The various Mayer's Hematoyxlin solutions are intended For In Vitro Diagnostic Use and are also CE Marked. Product inserts are available for various languages.
      Helpful?
  3. The slides were stained with Mayer's Hematoxylin but the nuclei are not blue. Why?
    1 answer
    1. The nuclei will originally appear as the same color as the solution. Only after the slides have been "blued" will the nuclei appear blue. The pH of the solution is acidic. This acidic pH promotes specific staining. However the slides must be washed in an neutral or alkaline solution for the color to shift to blue. Prolonged warm water washes in tap water are often sufficient for the bluing to occur. To shorten the time spent in washing, various bluing agents are often used to shorten the blueing process. Scott's Tap Water Substitute (Product No. S5134) is one such blueing agent.
      Helpful?
  4. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  5. Is chloral hydrate used in the preparation of Mayer's Hematoxylin?  Does this mean the solution is controlled as a DEA Schedule IV product?
    1 answer
    1. Yes, chloral hydrate is included in the formulation. No, the solution is not controlled as a DEA Schedule IV product. Once the choral hydrate is mixed with the remaining chemicals, it is impossible to obtain the chloral hydrate in a purified form.
      Helpful?
  6. There are several Mayer's Hematoxylins listed on the website, beginning with the letters MHS.  What are the differences?
    1 answer
    1. Products MHS1, MHS16, MHS32, MHS80 and MHS128 are in fact the same product. In this case a unique product number was assigned to each package size. Other than the package size, there are no differences in formulation or use.