Fortfahren mit
MHS32
Mayers Hämatoxylin-Lösung
Synonym(e):
(6aS,11bR)-7,11b-Dihydroindeno[2,1-c]chromen-3,4,6a,9,10(6H)-pentol, Hämatoxylin nach Delafield, Progressive Färbungen
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 104,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116124
MDL number:
€ 104,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
solution
Quality Segment
shelf life
Expiry date on the label.
IVD
for in vitro diagnostic use
concentration
1 g/L
technique(s)
microbe id | staining: suitable
pH
2.4 (25 °C)
application(s)
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
Oc1cc2C[C@@]3(O)COc4c(O)c(O)ccc4[C@H]3c2cc1O
InChI
1S/C16H14O6/c17-10-2-1-8-13-9-4-12(19)11(18)3-7(9)5-16(13,21)6-22-15(8)14(10)20/h1-4,13,17-21H,5-6H2/t13-,16+/m0/s1
InChI key
WZUVPPKBWHMQCE-XJKSGUPXSA-N
General description
Wird als Gegenfärbung in Verfahren wie Immunhistochemie oder Lasermikrodissektion verwendet.
Application
Allzweck-Nuklearfärbung, progressive Art. Zur Verwendung bei Hämatoxylin-Eosin-Färbeverfahren.
Other Notes
1 g/L zertifiziertes Hämatoxylin
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
512752852
description
-
description
-
description
-
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
-
concentration
1 g/L
concentration
-
concentration
1 g/L
application(s)
hematology
histology
application(s)
-
application(s)
hematology
histology
form
solution
form
-
form
solution
Quality Level
500
Quality Level
100
Quality Level
500
IVD
for in vitro diagnostic use
IVD
-
IVD
for in vitro diagnostic use
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Mayers Hämatoxylin-Lösung
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Was ist los?
WGK 2
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
7784-26-1
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–7 of 7 Questions  
  1. Is Mayers Hematoxylin (MHS16, MHS32, MHS80, MHS128) a regressive or progressive type of hematoxylin?
    1 answer
    1. Mayers hematoxylin is a progressive hematoxylin solution. When tissues are stained, only the nuclei are stained, and the cytoplasm is not stained with progressive hematoxylin formulations. As the cytoplasm is not stained, there is no need for acid differentiation. The intensity of the nuclei can be increased or decreased by adjusting the staining time used for the Mayers hematoxylin.
      Helpful?
  2. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  3. The website states that Mayer's Hematoxylin solution is a progressive type hematoxylin. What is a progressive type hematoxylin?
    1 answer
    1. Hematoxylin solutions are generally classified as either progressive or regressive. Progressive formulations will stain only the nucleus. No staining should occur within the cytoplasm. Regressive hematoxylins have higher dye contents and if used for sufficient periods of time will overstain both the nucleus and the cytoplasm. Acid differentiation is required to remove the excessive stain from the cytoplasm and nucleus. This differentiation take practice to master. Too much or too little stain can be removed during differentiation, resulting in poorly stained slides. For users lacking extensive experience with the Hematoxylin and Eosin staining procedure,  progressive hematoxylin formulations are often the better choice.
      Helpful?
  4. There are several Mayer's Hematoxylins listed on the website, beginning with the letters MHS.  What are the differences?
    1 answer
    1. Products MHS1, MHS16, MHS32, MHS80 and MHS128 are in fact the same product. In this case a unique product number was assigned to each package size. Other than the package size, there are no differences in formulation or use.
      Helpful?
  5. Is chloral hydrate used in the preparation of Mayer's Hematoxylin?  Does this mean the solution is controlled as a DEA Schedule IV product?
    1 answer
    1. Yes, chloral hydrate is included in the formulation. No, the solution is not controlled as a DEA Schedule IV product. Once the choral hydrate is mixed with the remaining chemicals, it is impossible to obtain the chloral hydrate in a purified form.
      Helpful?
  6. The slides were stained with Mayer's Hematoxylin but the nuclei are not blue. Why?
    1 answer
    1. The nuclei will originally appear as the same color as the solution. Only after the slides have been "blued" will the nuclei appear blue. The pH of the solution is acidic. This acidic pH promotes specific staining. However the slides must be washed in an neutral or alkaline solution for the color to shift to blue. Prolonged warm water washes in tap water are often sufficient for the bluing to occur. To shorten the time spent in washing, various bluing agents are often used to shorten the blueing process. Scott's Tap Water Substitute (Product No. S5134) is one such blueing agent.
      Helpful?
  7. There is also a product listed on the website as Hematoxylin Solution According to Mayer. What is the difference between product 51275 and the various Mayer's Hematoxylin solutions?
    1 answer
    1. The basic formulations are the same. Both include chloral hydrate, although some of the concentrations could vary slightly. Product 51275 is not intended for In Vitro Diagnostic Use. Product 51275 is not CE Marked. The various Mayer's Hematoyxlin solutions are intended For In Vitro Diagnostic Use and are also CE Marked. Product inserts are available for various languages.