Fortfahren mit
M8639
2′-(4-Methylumbelliferyl)-α-D-N-Acetylneuraminsäure Natriumsalz Hydrat
fluorogenic, ≥95% (HPLC), powder
Synonym(e):
4-Methylumbelliferyl-N-acetyl-α-D-neuraminic acid sodium salt hydrate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 62,30
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 141,00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 498,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C21H24NNaO11 · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
489.41 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
€ 62,30
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
2′-(4-Methylumbelliferyl)-α-D-N-Acetylneuraminsäure Natriumsalz Hydrat, ≥95% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
solubility
water: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to light yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
O.[H]C(O)(CO)[C@]([H])(O)[C@@H]1OC(C[C@H](O)[C@H]1NC(C)=O)(Oc2ccc3C(C)=CC(=O)Oc3c2)C(=O)O[Na]
InChI
1S/C21H25NO11.Na.H2O/c1-9-5-16(27)31-15-6-11(3-4-12(9)15)32-21(20(29)30)7-13(25)17(22-10(2)24)19(33-21)18(28)14(26)8-23;;/h3-6,13-14,17-19,23,25-26,28H,7-8H2,1-2H3,(H,22,24)(H,29,30);;1H2/q;+1;/p-1/t13-,14?,17+,18?,19+,21+;;/m0../s1
InChI key
NSQMRVBWXQQIKF-NVRWCLOTSA-M
Biochem/physiol Actions
Substrat für Neuraminidase
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
68903M9763M7008
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (HPLC)
solubility
water: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to light yellow
solubility
-
solubility
DMF: 9.80-10.20 mg/mL, clear, colorless to light yellow
solubility
pyridine: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Still not finding the right product?
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Understand sialic acid structure, function, signaling, and modifications. Easily find products for sialic acid research.
Verwandter Inhalt
Global Trade Item Number
SKUGTIN
M8639-5MG04061834063414
M8639-25MG04061834063407
M8639-1MG04061834063391
Questions
  1. Is it possible to reconstitute item M8639, 2′-(4-Methylumbelliferyl)-α-D-N-acetylneuraminic acid sodium salt hydrate, in distilled water?
    1 answer
    1. It is acceptable to reconstitute it in distilled water.