Fortfahren mit
M9763
4-Methylumbelliferyl β-D-N,N′-Diacetylchitobiosid Hydrat
fluorogenic, ≥98% (TLC), powder
Synonym(e):
4-Methylumbelliferyl-N,N′-diacetyl-β-D-chitobioside hydrate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 356,00
€ 302,60
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 552,00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.120,00
€ 952,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C26H34N2O13 · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
582.55 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.28
MDL number:
€ 302,60
Listenpreis€ 356,00Sparen Sie 15%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
4-Methylumbelliferyl β-D-N,N′-Diacetylchitobiosid Hydrat, ≥98% (TLC)
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
solubility
DMF: 9.80-10.20 mg/mL, clear, colorless to light yellow
fluorescence
λex 330 nm; λem 375 nm in methanol
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(=O)NC1C(O)C(O)C(CO)OC1OC2C(O)C(NC(C)=O)C(OC2CO)Oc3ccc4C(C)=CC(=O)Oc4c3
InChI
1S/C26H34N2O13/c1-10-6-18(33)38-15-7-13(4-5-14(10)15)37-25-20(28-12(3)32)23(36)24(17(9-30)40-25)41-26-19(27-11(2)31)22(35)21(34)16(8-29)39-26/h4-7,16-17,19-26,29-30,34-36H,8-9H2,1-3H3,(H,27,31)(H,28,32)
InChI key
UPSFMJHZUCSEHU-UHFFFAOYSA-N
Application
4-Methylumbelliferyl β-D-N,N′-diacetylchitobioside hydrate has been used as a fluorogenic substrate:
  • in chitinase enzyme assay of bronchoalveolar lavage samples
  • in acidic mammalian chitinase activity assay of human gastric juice
  • in chitinase assay in crystalline style extracts of Greenshell Mussels and fungus Fusarium oxysporum.
Biochem/physiol Actions
4-Methylumbelliferyl β-D-N,N′-diacetylchitobioside hydrate (MUF-diNAG) is an analog of chitin. It is a fluorogenic substrate for chitin depolymerase and its breakdown results in methylumbelliferone, a fluorescent product.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
M6018M0905M5639
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98.00% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98.00% (TLC)
solubility
DMF: 9.80-10.20 mg/mL, clear, colorless to light yellow
solubility
water: 19.60-20.40 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
pyridine: 10 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
water: pyridine, 1:1: 4.90-5.10 mg/mL, clear, colorless to light yellow
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
300
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
fluorescence
λex 330 nm; λem 375 nm in methanol
fluorescence
-
fluorescence
-
fluorescence
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)