Fortfahren mit
68903
4-Methylumbelliferyl β-D-Galactopyranosid-6-Sulfat Natriumsalz
galactose-6-sulfate sulphatase substrate, ≥90% (HPLC), powder
Synonym(e):
4-MU-Gal-6S sodium salt, 4-Methylumbelliferyl Beta-D-galactopyranoside-6-sulfate sodium salt, 4-Methylumbelliferyl Gal-6S sodium salt
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 274,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C16H17NaO11S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
440.35
UNSPSC Code:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
MDL number:
€ 274,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
4-Methylumbelliferyl β-D-Galactopyranosid-6-Sulfat Natriumsalz, ≥90% (HPLC)
Quality Level
assay
≥90% (HPLC)
form
powder
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].CC1=CC(=O)Oc2cc(O[C@@H]3O[C@H](COS([O-])(=O)=O)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)ccc12
InChI
1S/C16H18O11S.Na/c1-7-4-12(17)26-10-5-8(2-3-9(7)10)25-16-15(20)14(19)13(18)11(27-16)6-24-28(21,22)23;/h2-5,11,13-16,18-20H,6H2,1H3,(H,21,22,23);/q;+1/p-1/t11-,13+,14+,15-,16-;/m1./s1
InChI key
KHTOBGQRIASILC-XNSOHGFJSA-M
Application
geeignet als fluorogenes Substrat für Galactose-6-sulfat-Sulphatase
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
M9659M8639M8168
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (TLC)
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
300
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
H Zhao et al.
Prenatal diagnosis, 10(2), 85-91 (1990-02-01)
A new fluorogenic substrate, 4 methylumbelliferyl beta-D-6-sulphogalactoside, was used for the assay of galactose-6-sulphate sulphatase activity in chorionic villi, cultured villus cells, and amniocytes. The fluorometric assay is much more convenient than the conventional assay using radiolabelled, sulphated oligosaccharides. Both
O P van Diggelen et al.
Clinica chimica acta; international journal of clinical chemistry, 187(2), 131-139 (1990-02-28)
4-Methylumbelliferyl-beta-D-galactopyranoside-6-sulphate was synthesized and used for the determination of galactose-6-sulphate sulphatase activity. Fibroblasts and leucocytes from 12 different Morquio A patients, showed 0.0-2.7% of mean normal galactose-6-sulphate sulphatase activity. Heterozygotes showed intermediate activities. The enzymatic liberation of the fluorochrome from
Global Trade Item Number
SKUGTIN
68903-5MG04061832764832