Fortfahren mit
M7167
M2-Medium
With HEPES, without penicillin and streptomycin, liquid, sterile-filtered, suitable for mouse embryo cell culture
Synonym(e):
Mediumzusatz M2, Zellkultur M2, Zellkulturmedium
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
50 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 59,80
100 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 101,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.75
MDL number:
€ 59,80
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
sterility
sterile-filtered
form
liquid
storage condition
protect from light
technique(s)
cell culture | embryo: suitable
impurities
endotoxin, tested
components
HEPES: 5.42726 g/L
NaHCO3: 0.35 g/L
glucose: 1.0 g/L (Dextro)
phenol red: 0.0106 g/L
sodium pyruvate: 0.0363 g/L
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
Application
Empfohlen für die Manipulation von Mausembryonen bei Raumtemperatur. M2- und M16-Medium sind häufig verwendete Medien für die In-vitro-Kultivierung von Embryonen im Präimplantationsstadium. Es handelt sich um eine modifizierte Krebs-Ringer-Bikarbonatlösung und besitzt große Ähnlichkeit mit Whitten′s Medium. M16 enthält Pyruvat und Lactat als Energiequellen, da Embryonen im Präimplantationsstadium Glucose nicht effizient nutzen.
M2-Medium ist eine weitere Modifizierung von M16, bei der das Bikarbonat teilweise durch HEPES-Puffer ersetzt wird. M2 dient zum Sammeln und Handhaben von Embryonen über einen längeren Zeitraum außerhalb eines CO2-Inkubators.
Preparation Note
Ergänzungsmittel mit 0,06 g/l Kalium-Penicillin-G und 0,05 g/l Streptomycinsulfat.
Analysis Note
Dieses Produkt wird auf seine Fähigkeit getestet, die Entwicklung von einzelligen Mausembryonen zu ausgebildeten Blastozysten zu unterstützen. Die Mindestanforderung ist eine Entwicklung zu Blastozysten von 80 % der Embryonen.
Ein Vorhandensein von Partikeln in der Lösung hat keinen Einfluss auf die Produktleistung.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
M729214660C14610C
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
technique(s)
cell culture | embryo: suitable
technique(s)
cell culture | embryo: suitable
technique(s)
cell culture | hybridoma: suitable, cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | hybridoma: suitable, cell culture | mammalian: suitable
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
components
HEPES: 5.42726 g/L
NaHCO3: 0.35 g/L
glucose: 1.0 g/L (Dextro)
phenol red: 0.0106 g/L
sodium pyruvate: 0.0363 g/L
components
NaHCO3: 2.101 g/L
phenol red: 0.0106 g/L
sodium pyruvate: 0.0363 g/L
glucose: 1.0 g/L (Dextro)
components
L-glutamine: no
glucose: 4.0 g/L
HEPES: 7.5 mM
NaHCO3: 1.05 g/L
components
glucose: 3.45 g/L
NaHCO3: 1.60 g/L
L-glutamine: 0.333 g/L
HEPES: 7.5 mM
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
Still not finding the right product?
Explore all of our products under M2-Medium
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Mouse embryo media and embryo validated reagents for transgenic mouse embryo culture
Verwandter Inhalt
Jane C Fenelon et al.
Biology of reproduction, 97(1), 119-132 (2017-06-24)
Embryonic diapause is a common reproductive strategy amongst mammals, requiring an intimate cross-talk between the endometrium and the blastocyst. To date, the precise molecular signals responsible are unknown in the mouse or any other mammal. Previous studies in the mink
Maryse Lessard et al.
Scientific reports, 9(1), 13829-13829 (2019-09-27)
The paternal environment is thought to influence sperm quality and future progeny may also be impacted. We hypothesized that prenatal exposure to environmentally-relevant contaminants impairs male reproduction, altering embryo gene expression over multiple generations. Folic acid (FA) can improve sperm
Keisuke Yoshida et al.
Nature communications, 9(1), 3885-3885 (2018-09-27)
The majority of histones are replaced by protamines during spermatogenesis, but small amounts are retained in mammalian spermatozoa. Since nucleosomes in spermatozoa influence epigenetic inheritance, it is important to know how histones are distributed in the sperm genome. Conflicting data
Global Trade Item Number
SKUGTIN
M7167-50ML04061834061687
M7167-100ML04061838259820