Fortfahren mit
14660C
EX-CELL® Sp2/0 Serum-Free Medium for Sp2/0 Cells, Chemically Defined
Animal-component free, Protein free, Chemically defined, without L-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.75
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
description
for research or for further manufacturing use
sterility
sterile-filtered
form
liquid
technique(s)
cell culture | hybridoma: suitable, cell culture | mammalian: suitable
components
L-glutamine: no
glucose: 4.0 g/L
HEPES: 7.5 mM
NaHCO3: 1.05 g/L
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
Legal Information
EX-CELL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
14650C14610C14326C
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
technique(s)
cell culture | hybridoma: suitable, cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | hybridoma: suitable, cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable (suspension)
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
components
L-glutamine: no
glucose: 4.0 g/L
HEPES: 7.5 mM
NaHCO3: 1.05 g/L
components
glucose: 5.6 g/L
L-glutamine: no
HEPES: no
NaHCO3: 2.14 g/L
components
glucose: 3.45 g/L
NaHCO3: 1.60 g/L
L-glutamine: 0.333 g/L
HEPES: 7.5 mM
components
HEPES: yes
phenol red: no
L-glutamine: no
NaHCO3: yes
glucose: yes
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)