Fortfahren mit
M7292
M16-Medium
With sodium bicarbonate and lactic acid, without penicillin and streptomycin, liquid, sterile-filtered
Synonym(e):
Mediumzusatz M16, Zellkulturmedium, Zellkulturmedium M16
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
50 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 68,90
100 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 115,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.75
UNSPSC Code:
12352207
€ 68,90
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
sterility
sterile-filtered
form
liquid
technique(s)
cell culture | embryo: suitable
impurities
endotoxin, tested
components
NaHCO3: 2.101 g/L
phenol red: 0.0106 g/L
sodium pyruvate: 0.0363 g/L
glucose: 1.0 g/L (Dextro)
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
Application
M2- und M16-Medium sind häufig verwendete Medien für die In-vitro-Kultivierung von Embryonen im Präimplantationsstadium. Es handelt sich um eine modifizierte Krebs-Ringer-Bicarbonatlösung, die eine große Ähnlichkeit zu Whitten′s Medium aufweist. M16 enthält Pyruvat und Laktat als Energiequellen, da Präimplantationsembryonen Glucose nicht effizient nutzen.
Preparation Note
Ergänzungsmittel mit 0,06 g/L Kalium-Penicillin-G und 0,05 g/L Streptomycinsulfat.
Analysis Note
Dieses Produkt wird auf seine Fähigkeit getestet, die Entwicklung von einzelligen Mausembryonen zu ausgebildeten Blastozysten zu unterstützen. Die Mindestanforderung ist eine Entwicklung zu Blastozysten von 80 % der Embryonen.
Ein Vorhandensein von Partikeln in der Lösung hat keinen Einfluss auf die Produktleistung.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
M7167R515814610C
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
technique(s)
cell culture | embryo: suitable
technique(s)
cell culture | embryo: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | hybridoma: suitable, cell culture | mammalian: suitable
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
components
NaHCO3: 2.101 g/L
phenol red: 0.0106 g/L
sodium pyruvate: 0.0363 g/L
glucose: 1.0 g/L (Dextro)
components
HEPES: 5.42726 g/L
NaHCO3: 0.35 g/L
glucose: 1.0 g/L (Dextro)
phenol red: 0.0106 g/L
sodium pyruvate: 0.0363 g/L
components
phenol red: 0.0053 g/L
L-glutamine: 0.3 g/L
NaHCO3: 2 g/L
HEPES: 5.96 g/L
glucose: 2 g/L (Dextro)
components
glucose: 3.45 g/L
NaHCO3: 1.60 g/L
L-glutamine: 0.333 g/L
HEPES: 7.5 mM
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
Still not finding the right product?
Explore all of our products under M16-Medium
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)