Fortfahren mit
M6770
Medium MCDB 201
With trace elements, L-glutamine and 30 mM HEPES, powder, suitable for cell culture
Synonym(e):
MCDB-Medium
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 60,20
10 x 1 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 296,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.75
UNSPSC Code:
41161501
€ 60,20
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
components
HEPES: 7.149 g/L (30mM)
glucose: 1.441 g/L (Dextro)
phenol red: 0.001242 g/L
sodium pyruvate: 0.055 g/L
L-glutamine: 0.14615 g/L
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
MCDB 201-Medium ist eine modifizierte Nährstoffmischung F-12 nach Ham, die für das klonale Wachstum von Hühnerembryofibroblasten synthetisiert wird.
Application
MCDB 201-Medium wird als Komponente von Folgendem verwendet:
  • hepatisches Differenzierungsmedium zum Kultivieren von pluripotenten Stammzellen[1]
  • epididymales Wachstumsmedium zum Kultivieren von Präadipozyten[2]
  • Dulbeccos Modified Eagle Medium (DMEM)/F12 zur Kultivierung von humanen mesenchymalen Stammzellen der Nabelschnur[3]
Preparation Note
Die Formulierung enthält 17,7 Gramm Pulver je Liter Medium.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
M7403M8537M6395
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
components
HEPES: 7.149 g/L (30mM)
glucose: 1.441 g/L (Dextro)
phenol red: 0.001242 g/L
sodium pyruvate: 0.055 g/L
L-glutamine: 0.14615 g/L
components
NaHCO3: no
L-glutamine: 0.8772 g/L
glucose: 1.081 g/L (Dextro)
sodium pyruvate: 0.055 g/L
phenol red: 0.001242 g/L
HEPES: 6.6 g/L (25mM)
components
sodium pyruvate: 0.11 g/L
phenol red: 0.012 g/L
L-glutamine: 1.461 g/L
HEPES: no
glucose: 1.0 g/L (Dextro)
components
phenol red: 0.001242 g/L
glucose: 0.72064 g/L (Dextro)
sodium pyruvate: 0.11 g/L
HEPES: 5.958 g/L (25mM)
L-glutamine: 0.3653 g/L
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
classic media, classical media, FBS, cell cloning, CEF culture, chicken embryo fibroblast
keratinocye cloning medium, keratinocye long-term culture
HMVEC cloning medium, muscle cell culture medium
classic media, classical media, FBS, WI-38 cell culture, MRC-5 cell culture, diploid fibrobast cell culture
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Jeff Ishibashi et al.
Molecular and cellular biology, 32(12), 2289-2299 (2012-04-05)
Fibroblastic preadipocyte cells are recruited to differentiate into new adipocytes during the formation and hyperplastic growth of white adipose tissue. Peroxisome proliferator-activated receptor γ (PPARγ), the master regulator of adipogenesis, is expressed at low levels in preadipocytes, and its levels
Philip Roelandt et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 997, 141-147 (2013-04-03)
Differentiation of human stem cells to hepatocytes is crucial for industrial applications as well as to develop new therapeutic strategies for liver disease. The protocol described here, using sequentially growth factors known to play a role in liver embryonic development
Baris Ulum et al.
Journal of cellular physiology, 233(11), 8429-8436 (2018-05-26)
Bone marrow mesenchymal stem cells (BM-MSCs) are promising candidates for regenerative medicine purposes. The effect of obesity on the function of BM-MSCs is currently unknown. Here, we assessed how obesity affects the function of BM-MSCs and the role of endoplasmic
Global Trade Item Number
SKUGTIN
M6770-53K04061834172086
M6770-10X1L04061834061281
M6770-1L04061834061298