Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
25 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 140,00 |
100 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 493,00 |
500 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 713,00 |
Über diesen Artikel
biological source
plant (Spruce, Birch or Beech Wood, Glucose)
Quality Segment
product line
BioReagent
assay
≥99%
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
mp
133-140 °C (lit.)
solubility
H2O: 50 mg/mL
application(s)
advanced drug delivery
agriculture
SMILES string
OC[C@H]1OC(O)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5+,6?/m1/s1
InChI key
WQZGKKKJIJFFOK-QTVWNMPRSA-N
General description
Application
- als Referenzstandard in Monosaccharid-Analysen und bei der Quantifizierung aus Seescheiden (Ascidiella aspersa)[1]
- als Mediumkomponente bei der Selektion von mit Agrobacterium
- transfektierten P898012-Hirsesamen in SFB (segmentierten filamentösen Bakterien)-Mediumsupplement für die Kultivierung von humanen Zelllinien
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥99% | assay ≥99.0% (sum of enantiomers, HPLC) | assay ≥99% (GC) | assay ≥95.0% (HPLC) |
| biological source plant (Spruce, Birch or Beech Wood, Glucose) | biological source - | biological source synthetic | biological source - |
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) - | technique(s) gas chromatography (GC): suitable | technique(s) - |
| solubility H2O: 50 mg/mL | solubility H2O: 0.1 g/mL, clear, colorless | solubility water: soluble 10 g/L at 20 °C | solubility - |
| Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| form powder | form powder | form powder | form - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under D-(+)-Mannose
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?