Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H12O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
180.16
EC Number:
222-392-4
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Beilstein/REAXYS Number:
1564373
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltengrade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥95.0% (HPLC)
optical activity
[α]/D 13.8±0.5°, 24 hr, c = 10 in H2O
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
mp
133-140 °C (lit.)
application(s)
food and beverages
format
neat
SMILES string
OC[C@H]1OC(O)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5+,6?/m1/s1
InChI key
WQZGKKKJIJFFOK-QTVWNMPRSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under D-(+)-Mannose
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?