Fortfahren mit
M8574
D-(+)-Mannose
synthetic, ≥99% (GC)
Synonym(e):
D-Mannopyranose
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H12O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
180.16
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
222-392-4
Beilstein/REAXYS Number:
1564373
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
synthetic
Quality Segment
assay
≥99% (GC)
form
powder
optical activity
[α]25/D 13.5 to 14.9 °, c = 4% (w/v) in water
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
color
white to off-white
mp
133-140 °C (lit.)
solubility
water: soluble 10 g/L at 20 °C
storage temp.
room temp
SMILES string
OC[C@H]1OC(O)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5+,6?/m1/s1
InChI key
WQZGKKKJIJFFOK-QTVWNMPRSA-N
Application
D-(+)-Mannose, ein C2-Epimer der D-Glucose, ist für die Bildung der Glykan-Struktur und die Glykosylierung verantwortlich.
Biochem/physiol Actions
Mannose, ein Kohlenhydrat mit 6 C-Atomen, ist ein C2-Epimer der Glucose und ein wichtiger Zucker für die Glykosylierung von Proteinen. Mannose kann vom Gehirn auch als alternative Energiequelle genutzt werden.
Other Notes
Für einen umfassenden Überblick über unser vielfältiges Angebot an Monosacchariden für Ihre Forschung empfehlen wir Ihnen den Besuch unserer Seite zur Kategorie Kohlenhydrate.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
M206963579M6020
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
assay
≥99% (GC)
assay
≥99% (GC)
assay
≥99.5% (sum of enantiomers, HPLC)
assay
≥99%
biological source
synthetic
biological source
wood
biological source
-
biological source
plant (Spruce, Birch or Beech Wood, Glucose)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
solubility
water: soluble 10 g/L at 20 °C
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
H2O: 1 M, clear, colorless
solubility
H2O: 50 mg/mL
form
powder
form
powder
form
solid
form
powder
Still not finding the right product?
Explore all of our products under D-(+)-Mannose
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf